Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs01024207_s1
          See other VESTAR GE Assays ›
          Gene Symbol:
          VESTAR
          Gene Name:
          VEGFC mRNA stability associated lncRNA
          Gene Aliases:
          LINC00638
          Chromosome Location:
          Chr.14: 104821201 - 104823718 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs01024207_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: VESTAR
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_024396.1 1 1551 60
          GenBank mRNA AK095404.1 - 1 1551 60
          AK292179.1 - 1 815 60
          BC015579.2 - 1 813 60
          BC041036.1 - 1 813 60

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC1400008456.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC14000824.hg.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Homo sapiens 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ArrayStar ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09532954 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09532957 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09532972 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09532964 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29997526 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09532956 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09532981 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29997545 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09532974 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09532976 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29997511 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09532968 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09532986 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09532965 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29997505 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29997523 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29997547 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09532969 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09532973 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P16740033 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29997540 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29997516 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09532982 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29997527 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09532975 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09532977 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09532984 - -
          Agilent SurePrint G3 Human High-Resolution Discovery Microarray 1x1M 652804 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_23_P408232 - -
          Agilent Genotypic Designed Human Whole genome gene expression profiling microarray 4x44k GT_44k_23_P408232 - -
          Agilent Whole Human Genome Oligo Microarray 4x44K 1366 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 14897 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_23_P408232 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_23_P408232 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P09532957 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P29997494 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P09532960 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16740034 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P09532971 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P09532967 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P29997523 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P09532952 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P09532964 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P09532959 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P09532968 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P29997526 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P29997509 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P09532965 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P09532966 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P29997516 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P29997492 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16740017 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16740033 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P09532954 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P09532953 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P29997511 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P09532953 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P29997526 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P09532964 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P09532968 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P09532966 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P09532965 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16740017 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P09532957 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16740033 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P09532971 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P29997511 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P29997494 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P29997516 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P29997492 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16740034 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P29997523 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P09532959 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P29997509 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P09532952 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P09532954 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P09532960 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P09532967 - -
          Whole Human Genome Oligo Microarray G4112A A_23_P408232 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K G4112F A_23_P408232 - -
          Agilent Human CGH Whole Genome Microarray 1x1M (G4447A) A_16_P02990225 - -
          Agilent Human 1B Microarray G4111A A_32_P36371 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16740023 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16740018 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P09532952 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P09532970 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P09532964 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P09532978 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P09532975 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16740038 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16740040 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16740042 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P09532977 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P09532986 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P09532987 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P09532958 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16740028 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P09532965 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16740033 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16740034 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P09532984 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P09532960 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P09532956 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P09532980 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P09532989 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P09532953 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P09532983 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P09532951 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P09532971 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P09532982 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16740036 - -
          Agilent SurePrint G3 Human CGH Microarray 2x400K A_16_P02990225 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 7977297 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 7977298 - -
          Affymetrix Human Gene 1.1 ST Array 7977296 - -
          Affymetrix HT HG-U133+ PM Array Plate 1553780_PM_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11746487_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11746487_PM_at - -
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1400008456.hg.1 ENST00000555578.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1400008456.hg.1 ENST00000555578.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1400008456.hg.1 ENST00000555578.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1400008456.hg.1 NR_024396.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1400008456.hg.1 NR_024396.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1400008456.hg.1 NR_024396.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR14008997.hg.1 ENST00000555578.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR14008997.hg.1 NR_024396.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR14008997.hg.1 TC14000824.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1400160609.hg.1 ENST00000555578.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1400160609.hg.1 NR_024396.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1400160609.hg.1 ENST00000555578.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1400160609.hg.1 NR_024396.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1400160609.hg.1 TC1400008456.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1400008456.hg.1 ENST00000555578.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1400008456.hg.1 ENST00000555578.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1400008456.hg.1 ENST00000555578.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1400008456.hg.1 NR_024396.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1400008456.hg.1 NR_024396.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1400008456.hg.1 NR_024396.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1400160608.hg.1 ENST00000555578.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1400160608.hg.1 NR_024396.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1400160608.hg.1 ENST00000555578.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1400160608.hg.1 NR_024396.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1400160608.hg.1 TC1400008456.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1400160610.hg.1 ENST00000555578.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1400160610.hg.1 NR_024396.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1400160610.hg.1 ENST00000555578.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1400160610.hg.1 NR_024396.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1400160610.hg.1 TC1400008456.hg.1 Clariom D TC
          Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553780_PM_at - -
          Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553780_at - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553780_at4 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553780_at3 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553780_at6 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553780_at10 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553780_at8 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553780_at7 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553780_at2 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553780_at5 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553780_at9 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553780_at1 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553780_at11 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A051854 - -
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A051854 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0 217544 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_3245410 BC015579.2 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_3245410 BC041036.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_3245410 NR_024396.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_3245410 AK095404.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_3245410 AK292179.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_3245410 BC015579.2 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_3245410 BC041036.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_3245410 NR_024396.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_3245410 AK095404.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_3245410 AK292179.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_3245410 BC015579.2 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_3245410 BC041036.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_3245410 NR_024396.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_3245410 AK095404.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_3245410 AK292179.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_3245410 BC015579.2 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_3245410 BC041036.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_3245410 NR_024396.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_3245410 AK095404.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_3245410 AK292179.1 human_transcriptome

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline