Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs01047535_m1
          See other AFG2A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          AFG2A
          Gene Name:
          AFG2 AAA ATPase homolog A
          Gene Aliases:
          AFG2, EHLMRS, NEDHSB, SPAF, SPATA5
          Chromosome Location:
          Chr.4: 122923078 - 123319433 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs01047535_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: AFG2A
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001317799.2 NP_001304728.1 8 - 9 1518 73
          NM_001345856.2 NP_001332785.1 8 - 9 1518 73
          NM_001437913.1 8 - 9 1518 73
          NM_001438322.1 8 - 9 1521 73
          NM_145207.3 NP_660208.2 8 - 9 1521 73
          XM_011531678.3 XP_011529980.1 8 - 9 1518 73
          XM_011531679.4 XP_011529981.1 8 - 9 1521 73
          XM_017007825.2 XP_016863314.1 8 - 9 1521 73
          XM_017007827.3 XP_016863316.1 8 - 9 1521 73
          XM_017007829.2 XP_016863318.1 6 - 7 2151 73
          XM_017007830.2 XP_016863319.1 8 - 9 1521 73
          XM_047449690.1 XP_047305646.1 8 - 9 1521 73
          XM_047449691.1 XP_047305647.1 8 - 9 1518 73
          XM_047449692.1 XP_047305648.1 8 - 9 1521 73
          XM_047449693.1 XP_047305649.1 8 - 9 1521 73
          XM_047449694.1 XP_047305650.1 8 - 9 1518 73
          XM_047449695.1 XP_047305651.1 8 - 9 1521 73
          XM_047449696.1 XP_047305652.1 8 - 9 1518 73
          XM_047449697.1 XP_047305653.1 8 - 9 1518 73
          GenBank mRNA AF361489.1 - 8 - 9 1525 73
          AF479656.1 - 8 - 9 1499 73
          AK091384.1 - 8 - 9 1484 73
          AL832175.1 - 8 - 9 1522 73
          BC048217.1 - 8 - 9 1469 73

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC0400008620.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC04000631.hg.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Homo sapiens Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene AFG2A

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          spermatogenesis
          brain development
          cell differentiation
          ribosome biogenesis
          ribosomal large subunit biogenesis
          nucleotide binding
          protein binding
          ATP binding
          hydrolase activity
          ATPase activity
          macromolecular complex binding
          preribosome binding

          MicroArray Probes:

          Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 ENST00000274008.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 ENST00000274008.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 ENST00000274008.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 ENST00000274008.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 ENST00000274008.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 ENST00000274008.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 ENST00000274008.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 ENST00000274008.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 ENST00000274008.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 ENST00000274008.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 ENST00000274008.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 ENST00000274008.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 ENST00000274008.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 ENST00000274008.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 ENST00000274008.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 ENST00000274008.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 ENST00000274008.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 ENST00000274008.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 ENST00000274008.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 ENST00000422835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 ENST00000422835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 ENST00000422835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 ENST00000422835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 ENST00000422835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 ENST00000422835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 ENST00000422835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 ENST00000422835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 ENST00000422835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 ENST00000422835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 ENST00000422835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 ENST00000422835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 ENST00000422835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 ENST00000422835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 ENST00000422835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 ENST00000422835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 NM_145207.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 NM_145207.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 NM_145207.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 NM_145207.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 NM_145207.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 NM_145207.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 NM_145207.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 NM_145207.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 NM_145207.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 NM_145207.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 NM_145207.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 NM_145207.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 NM_145207.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 NM_145207.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 NM_145207.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 NM_145207.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 NM_145207.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 NM_145207.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0400008620.hg.1 NM_145207.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR04009144.hg.1 ENST00000274008.3 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR04009144.hg.1 ENST00000422835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR04009144.hg.1 NM_145207.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR04009144.hg.1 TC04000631.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0400159269.hg.1 ENST00000274008.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0400159269.hg.1 ENST00000422835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0400159269.hg.1 NM_145207.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0400159269.hg.1 ENST00000274008.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0400159269.hg.1 ENST00000422835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0400159269.hg.1 NM_145207.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0400159269.hg.1 TC0400008620.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 ENST00000274008.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 ENST00000274008.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 ENST00000274008.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 ENST00000274008.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 ENST00000274008.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 ENST00000274008.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 ENST00000274008.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 ENST00000274008.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 ENST00000274008.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 ENST00000274008.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 ENST00000274008.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 ENST00000274008.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 ENST00000274008.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 ENST00000274008.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 ENST00000274008.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 ENST00000274008.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 ENST00000274008.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 ENST00000274008.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 ENST00000274008.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 ENST00000422835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 ENST00000422835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 ENST00000422835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 ENST00000422835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 ENST00000422835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 ENST00000422835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 ENST00000422835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 ENST00000422835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 ENST00000422835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 ENST00000422835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 ENST00000422835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 ENST00000422835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 ENST00000422835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 ENST00000422835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 ENST00000422835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 ENST00000422835.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 NM_145207.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 NM_145207.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 NM_145207.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 NM_145207.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 NM_145207.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 NM_145207.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 NM_145207.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 NM_145207.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 NM_145207.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 NM_145207.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 NM_145207.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 NM_145207.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 NM_145207.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 NM_145207.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 NM_145207.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 NM_145207.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 NM_145207.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 NM_145207.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0400008620.hg.1 NM_145207.2 Refseq

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-h9fps:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline