Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs01073432_s1
          See other OR1L3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          OR1L3
          Gene Name:
          olfactory receptor family 1 subfamily L member 3
          Gene Aliases:
          OR9-28, OR9-D
          Chromosome Location:
          Chr.9: 122675130 - 122676104 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs01073432_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: OR1L3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001005234.1 NP_001005234.1 1 891 136
          GenBank mRNA BC136857.1 - 1 985 9020848 136
          BC136859.1 - 1 985 9020850 136

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC0900008672.hg.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Homo sapiens 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene OR1L3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ArrayStar ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27293273 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P16260902 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06948126 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27293270 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06948101 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06948087 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06948114 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27293265 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06948135 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27293282 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06948129 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06948109 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P16260906 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06948096 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27293281 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27293290 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06948082 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06948143 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06948141 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27293255 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06948106 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27293232 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06948123 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27293252 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06948100 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27293235 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06948083 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06948117 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27293280 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27293238 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06948111 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06948113 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06948142 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06948102 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06948095 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27293244 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27293266 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27293289 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P16260905 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27293239 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06948107 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27293292 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27293249 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06948094 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27293257 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27293260 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27293284 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27293268 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06948140 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27293247 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06948085 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06948128 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27293251 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06948091 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06948136 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06948127 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06948132 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_23_P94647 - -
          Agilent Genotypic Designed Human Whole genome gene expression profiling microarray 4x44k GT_44k_23_P94647 - -
          Agilent Whole Human Genome Oligo Microarray 4x44K 16956 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 11947 - -
          Agilent Human Genome CGH + SNP Microarray A_16_P32530036 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_23_P94647 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_23_P94647 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27293257 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27293251 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27293271 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27293238 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27293270 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06948091 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06948107 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27293250 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06948101 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27293265 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27293255 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06948094 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27293266 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06948113 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27293268 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27293260 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06948100 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06948117 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27293256 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27293244 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27293247 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06948111 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06948096 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06948095 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27293239 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27293247 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27293268 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27293265 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06948094 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27293251 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06948107 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27293257 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06948091 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27293250 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06948095 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06948100 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27293244 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27293239 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06948113 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27293266 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27293271 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27293255 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27293238 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27293260 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27293256 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27293270 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06948111 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06948117 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06948096 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06948101 - -
          Whole Human Genome Oligo Microarray G4112A A_23_P94647 - -
          Agilent Human Genome CGH Microarray 105A (G4412A) A_16_P02174815 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P06948116 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P06948098 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P06948120 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P06948105 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P06948095 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P06948091 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P06948113 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P06948099 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P06948096 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P06948094 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P06948107 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P06948122 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P06948102 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P06948111 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P06948093 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K G4112F A_23_P94647 - -
          Agilent SurePrint G3 CGH array (4X180K) CCA_VUMC design AMADID#022522 167893 - -
          Agilent HD CGH Microarray (2X105K) Oxford design AMADID#019015 85349 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06948132 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06948089 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06948094 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06948120 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06948138 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06948125 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06948093 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06948107 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06948087 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06948140 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06948143 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06948098 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06948135 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06948122 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06948116 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06948099 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16260907 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06948131 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06948136 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06948084 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06948111 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06948102 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06948128 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06948082 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06948113 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06948134 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16260902 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06948096 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06948105 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06948142 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06948095 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array NM_001005234_at - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 8157685 - -
          Affymetrix Human Gene 1.1 ST Array 8157684 - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11738686_PM_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11738686_at - -
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0900157932.hg.1 TC0900008672.hg.1 Clariom D TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A039203 - -
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A039203 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0 233998 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1812850 NM_001005234.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1812850 BC136857.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1812850 BC136859.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1812850 NM_001005234.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1812850 BC136857.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1812850 BC136859.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1812850 NM_001005234.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1812850 BC136857.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1812850 BC136859.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_1812850 NM_001005234.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_1812850 BC136857.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_1812850 BC136859.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_1812850 NM_001005234.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_1812850 BC136857.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_1812850 BC136859.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 v2 Expression BeadChip GI_15481-S - -
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1812850 NM_001005234.1 human_transcriptome
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1812850 BC136857.1 human_transcriptome
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1812850 BC136859.1 human_transcriptome
          Illumina humanRef-8 v2.0 expression beadchip ILMN_1812850 NM_001005234.1 human_transcriptome
          Illumina humanRef-8 v2.0 expression beadchip ILMN_1812850 BC136857.1 human_transcriptome
          Illumina humanRef-8 v2.0 expression beadchip ILMN_1812850 BC136859.1 human_transcriptome
          Illumina Sentrix Human-6 v2 Expression BeadChip 7200685 - -
          Illumina HumanRef-6 v2.0 expression beadchip ILMN_15481 - -
          Illumina HumanRef-8 v3.0 expression beadchip ILMN_1812850 NM_001005234.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 v3.0 expression beadchip ILMN_1812850 BC136857.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 v3.0 expression beadchip ILMN_1812850 BC136859.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1812850 NM_001005234.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1812850 BC136857.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1812850 BC136859.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1812850 NM_001005234.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1812850 BC136857.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1812850 BC136859.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1812850 NM_001005234.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1812850 BC136857.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1812850 BC136859.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 WG-DASL v3.0 ILMN_1812850 NM_001005234.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 WG-DASL v3.0 ILMN_1812850 BC136857.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 WG-DASL v3.0 ILMN_1812850 BC136859.1 human_transcriptome

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline