Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs01076694_m1
          See other SPC25 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          SPC25
          Gene Name:
          SPC25 component of NDC80 kinetochore complex
          Gene Aliases:
          AD024, SPBC25, hSpc25
          Chromosome Location:
          Chr.2: 168861521 - 168890430 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs01076694_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 2,694.00
          Your Price
          온라인 행사가:
          2694.0
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: SPC25
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_020675.4 NP_065726.1 4 - 5 466 102
          XM_011511516.3 XP_011509818.1 4 - 5 466 102
          GenBank mRNA AF225416.1 - 4 - 5 452 102
          AK291093.1 - 4 - 5 481 102
          AY456388.1 - 3 - 4 339 102
          BC022255.1 - 4 - 5 470 102
          CR457197.1 - 3 - 4 339 102

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC0200014845.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC02002507.hg.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Homo sapiens Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene SPC25

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          mitotic spindle organization
          chromosome segregation
          mitotic spindle assembly checkpoint
          attachment of spindle microtubules to kinetochore
          cell division
          protein binding

          MicroArray Probes:

          Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200014845.hg.1 ENST00000282074.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200014845.hg.1 ENST00000282074.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200014845.hg.1 ENST00000282074.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200014845.hg.1 ENST00000282074.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200014845.hg.1 ENST00000282074.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200014845.hg.1 ENST00000282074.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200014845.hg.1 ENST00000282074.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200014845.hg.1 ENST00000282074.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200014845.hg.1 ENST00000451987.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200014845.hg.1 ENST00000451987.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200014845.hg.1 ENST00000451987.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200014845.hg.1 ENST00000451987.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200014845.hg.1 ENST00000451987.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200014845.hg.1 ENST00000472216.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200014845.hg.1 ENST00000472216.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200014845.hg.1 ENST00000472216.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200014845.hg.1 ENST00000472216.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200014845.hg.1 ENST00000472216.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200014845.hg.1 ENST00000472216.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200014845.hg.1 ENST00000472216.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200014845.hg.1 ENST00000479309.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200014845.hg.1 ENST00000479309.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200014845.hg.1 ENST00000479309.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200014845.hg.1 ENST00000479309.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200014845.hg.1 ENST00000479309.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200014845.hg.1 NM_020675.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200014845.hg.1 NM_020675.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200014845.hg.1 NM_020675.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200014845.hg.1 NM_020675.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200014845.hg.1 NM_020675.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200014845.hg.1 NM_020675.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200014845.hg.1 NM_020675.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200014845.hg.1 NM_020675.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR02039675.hg.1 ENST00000282074.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR02039675.hg.1 NM_020675.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR02039675.hg.1 TC02002507.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200014845.hg.1 ENST00000282074.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200014845.hg.1 ENST00000282074.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200014845.hg.1 ENST00000282074.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200014845.hg.1 ENST00000282074.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200014845.hg.1 ENST00000282074.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200014845.hg.1 ENST00000282074.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200014845.hg.1 ENST00000282074.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200014845.hg.1 ENST00000282074.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200014845.hg.1 ENST00000451987.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200014845.hg.1 ENST00000451987.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200014845.hg.1 ENST00000451987.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200014845.hg.1 ENST00000451987.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200014845.hg.1 ENST00000451987.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200014845.hg.1 ENST00000472216.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200014845.hg.1 ENST00000472216.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200014845.hg.1 ENST00000472216.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200014845.hg.1 ENST00000472216.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200014845.hg.1 ENST00000472216.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200014845.hg.1 ENST00000472216.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200014845.hg.1 ENST00000472216.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200014845.hg.1 ENST00000479309.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200014845.hg.1 ENST00000479309.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200014845.hg.1 ENST00000479309.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200014845.hg.1 ENST00000479309.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200014845.hg.1 ENST00000479309.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200014845.hg.1 NM_020675.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200014845.hg.1 NM_020675.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200014845.hg.1 NM_020675.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200014845.hg.1 NM_020675.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200014845.hg.1 NM_020675.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200014845.hg.1 NM_020675.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200014845.hg.1 NM_020675.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200014845.hg.1 NM_020675.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200208304.hg.1 ENST00000282074.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200208304.hg.1 ENST00000479309.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200208304.hg.1 NM_020675.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200208304.hg.1 ENST00000282074.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200208304.hg.1 ENST00000479309.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200208304.hg.1 NM_020675.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200208304.hg.1 TC0200014845.hg.1 Clariom D TC

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline