Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs01393572_m1
          See other FAM170B GE Assays ›
          Gene Symbol:
          FAM170B
          Gene Name:
          family with sequence similarity 170 member B
          Gene Aliases:
          C10orf73
          Chromosome Location:
          Chr.10: 49131154 - 49134021 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs01393572_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: FAM170B
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001164484.2 NP_001157956.1 1 - 2 216 112
          GenBank mRNA BC029839.1 - 1 - 2 203 112
          BC047597.1 - 1 - 2 215 112

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC1000010592.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC10001272.hg.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Homo sapiens 1700 Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          fertilization
          regulation of fertilization
          positive regulation of acrosome reaction
          protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ArrayStar ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07207600 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27584867 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27584885 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07207601 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07207616 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07207599 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27584879 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07207596 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07207614 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07207617 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07207610 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07207597 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27584882 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07207612 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27584883 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07207615 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07207595 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3330463 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 10842 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3330463 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_33_P3330463 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207601 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207631 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207634 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207633 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27584897 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27584918 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207622 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207666 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27584904 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27584914 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207642 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27584883 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27584929 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207614 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27584900 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27584924 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27584923 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207617 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207636 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27584882 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27584894 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207626 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207647 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27584902 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27584934 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207663 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207620 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207638 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27584879 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207615 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207659 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27584880 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207660 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27584896 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27584913 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27584938 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207610 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207612 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207653 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207637 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207648 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27584892 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207662 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27584881 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207653 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207631 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27584881 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27584896 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27584883 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27584923 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27584894 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207642 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27584913 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207617 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27584914 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27584938 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207637 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207622 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27584882 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207662 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207620 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27584879 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207663 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27584880 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27584892 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207638 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207626 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27584904 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27584934 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207610 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207633 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207666 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27584929 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207615 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207648 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27584902 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207612 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207614 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27584918 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207647 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27584897 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27584900 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207659 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P27584924 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207636 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207634 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207601 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07207660 - -
          Agilent Human 1B Microarray G4111A A_32_P511586 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 7933499 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 7933500 - -
          Affymetrix Human Gene 1.1 ST Array 7933498 - -
          Affymetrix HT HG-U133+ PM Array Plate 1559828_PM_at - -
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010592.hg.1 ENST00000311787.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010592.hg.1 ENST00000311787.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010592.hg.1 ENST00000311787.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010592.hg.1 ENST00000311787.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010592.hg.1 NM_001164484.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010592.hg.1 NM_001164484.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010592.hg.1 NM_001164484.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010592.hg.1 NM_001164484.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR10015852.hg.1 ENST00000311787.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR10015852.hg.1 NM_001164484.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR10015852.hg.1 TC10001272.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR10015853.hg.1 ENST00000311787.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR10015853.hg.1 NM_001164484.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR10015853.hg.1 TC10001272.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000172251.hg.1 ENST00000311787.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000172251.hg.1 NM_001164484.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000172251.hg.1 ENST00000311787.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000172251.hg.1 NM_001164484.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000172251.hg.1 TC1000010592.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000172254.hg.1 ENST00000311787.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000172254.hg.1 NM_001164484.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000172254.hg.1 ENST00000311787.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000172254.hg.1 NM_001164484.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000172254.hg.1 TC1000010592.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000172253.hg.1 ENST00000311787.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000172253.hg.1 NM_001164484.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000172253.hg.1 ENST00000311787.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000172253.hg.1 NM_001164484.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000172253.hg.1 TC1000010592.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000172252.hg.1 ENST00000311787.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000172252.hg.1 NM_001164484.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000172252.hg.1 ENST00000311787.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000172252.hg.1 NM_001164484.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000172252.hg.1 TC1000010592.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010592.hg.1 ENST00000311787.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010592.hg.1 ENST00000311787.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010592.hg.1 ENST00000311787.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010592.hg.1 ENST00000311787.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010592.hg.1 NM_001164484.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010592.hg.1 NM_001164484.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010592.hg.1 NM_001164484.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010592.hg.1 NM_001164484.1 Refseq
          Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1559828_at - -
          Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1559828_PM_at - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1559828_at11 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1559828_at5 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1559828_at9 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1559828_at1 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1559828_at4 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1559828_at2 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1559828_at8 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1559828_at10 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1559828_at6 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1559828_at7 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1559828_at3 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A042767 - -
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A042767 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0 232932 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1738047 NM_001164484.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1738047 BC029839.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1738047 BC047597.1 human_transcriptome
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1738047 NM_001164484.1 human_transcriptome
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1738047 BC029839.1 human_transcriptome
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1738047 BC047597.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1738047 NM_001164484.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1738047 BC029839.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1738047 BC047597.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1738047 NM_001164484.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1738047 BC029839.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1738047 BC047597.1 human_transcriptome

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-h9fps:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline