Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs01595682_s1
          See other SPRR2B GE Assays ›
          Gene Symbol:
          SPRR2B
          Gene Name:
          small proline rich protein 2B
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 153070226 - 153087799 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs01595682_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: SPRR2B
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001017418.3 NP_001017418.1 2 544 134
          NM_001388198.1 NP_001375127.1 2 540 134
          XM_047428866.1 XP_047284822.1 2 535 134
          GenBank mRNA BF090370.1 - 1 413 134
          CA311074.1 - 1 150 134

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC0100015850.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC01006375.hg.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Homo sapiens 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene SPRR2B

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          epidermis development
          keratinocyte differentiation
          keratinization

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ArrayStar ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00514723 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00514740 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00514711 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20571896 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00514714 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00514725 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20571928 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20571903 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00514731 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20571925 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20571929 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00514744 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00514716 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00514742 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00514739 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00514722 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20571905 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20571885 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20571882 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P15129652 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P15129644 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20571910 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20571930 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3247431 - -
          Agilent Genotypic Designed Human Whole genome gene expression profiling microarray 4x44k GT_44k_23_P148949 - -
          Agilent Genotypic Designed Human Whole genome gene expression profiling microarray 4x44k GT_HS_44k_1059 - -
          Agilent Human Genome CGH Microarray 44B A_14_P130821 - -
          Agilent Human Genome CGH Microarray 44A A_14_P130821 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 53094 - -
          Agilent Human Genome CGH + SNP Microarray A_16_P00165915 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3247431 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_33_P3247431 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20571905 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514742 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20571903 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514722 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20571913 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20571929 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514714 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20571899 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514737 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514736 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20571882 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514716 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514723 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P15129646 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514728 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20571930 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514731 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514744 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20571896 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20571923 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20571906 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20571885 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20571881 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514711 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514740 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20571918 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P15129644 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20571910 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20571897 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514725 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514717 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514733 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20571897 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20571930 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P15129646 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20571923 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514722 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20571905 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514725 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20571885 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514731 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514711 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514723 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20571918 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20571929 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514717 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20571896 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514733 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514714 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20571910 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514737 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514740 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20571881 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20571913 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20571906 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20571903 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20571899 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514728 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514742 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514744 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514736 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514716 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20571882 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P15129644 - -
          Whole Human Genome Oligo Microarray G4112A A_23_P148949 - -
          Agilent Human Genome CGH Microarray 4x44K A_14_P130821 - -
          Agilent SurePrint G3 CGH array (4X180K) CCA_VUMC design AMADID#022522 28055 - -
          Agilent HD CGH Microarray (2X105K) Oxford design AMADID#019015 62175 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00514700 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00514729 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00514735 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00514718 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00514714 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00514723 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00514707 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00514743 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00514701 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00514702 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00514742 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00514706 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00514725 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00514737 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P15129618 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00514704 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00514726 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00514741 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00514733 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00514710 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00514713 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array NM_001017418_at - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 7920199 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 7920213 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 7920203 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 7920211 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 7920212 - -
          Affymetrix Human Gene 1.1 ST Array 7920196 - -
          Affymetrix Human Gene 1.1 ST Array 7920210 - -
          Affymetrix Human Gene 1.1 ST Array 7920201 - -
          Affymetrix HT HG-U133+ PM Array Plate 208539_PM_x_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11735461_PM_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11735462_PM_x_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11735461_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11735462_x_at - -
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100015851.hg.1 ENST00000368750.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100015851.hg.1 ENST00000368750.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100015851.hg.1 ENST00000368750.7 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100015851.hg.1 ENST00000368751.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100015851.hg.1 ENST00000368751.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100015851.hg.1 ENST00000368751.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100015851.hg.1 NM_001024209.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100015851.hg.1 NM_001024209.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100015851.hg.1 NM_001024209.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR01050137.hg.1 ENST00000341611.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR01050137.hg.1 ENST00000368755.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR01050137.hg.1 NM_001017418.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR01050137.hg.1 TC01006375.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR01050130.hg.1 ENST00000341611.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR01050130.hg.1 ENST00000368755.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR01050130.hg.1 NM_001017418.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR01050130.hg.1 TC01006375.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR01050132.hg.1 ENST00000341611.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR01050132.hg.1 ENST00000368755.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR01050132.hg.1 NM_001017418.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR01050132.hg.1 TC01006375.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100015850.hg.1 ENST00000368755.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100015850.hg.1 ENST00000368755.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100015850.hg.1 NM_001017418.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100015850.hg.1 NM_001017418.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100015850.hg.1 NM_001017418.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR01050131.hg.1 ENST00000341611.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR01050131.hg.1 ENST00000368755.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR01050131.hg.1 NM_001017418.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR01050131.hg.1 TC01006375.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100015850.hg.1 ENST00000368755.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100015850.hg.1 ENST00000368755.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100015850.hg.1 NM_001017418.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100015850.hg.1 NM_001017418.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100015850.hg.1 NM_001017418.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100219038.hg.1 ENST00000368755.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100219038.hg.1 NM_001017418.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100219038.hg.1 ENST00000368755.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100219038.hg.1 NM_001017418.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100219038.hg.1 TC0100015850.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100015851.hg.1 ENST00000368750.7 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100015851.hg.1 ENST00000368750.7 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100015851.hg.1 ENST00000368750.7 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100015851.hg.1 ENST00000368751.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100015851.hg.1 ENST00000368751.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100015851.hg.1 ENST00000368751.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100015851.hg.1 NM_001024209.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100015851.hg.1 NM_001024209.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100015851.hg.1 NM_001024209.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100219037.hg.1 ENST00000368755.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100219037.hg.1 NM_001017418.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100219037.hg.1 ENST00000368755.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100219037.hg.1 NM_001017418.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100219037.hg.1 TC0100015850.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100219041.hg.1 NM_001017418.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100219041.hg.1 NM_001017418.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100219041.hg.1 TC0100015850.hg.1 Clariom D TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A052248 - -
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A052248 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0 102046 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1806059 NM_001017418.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1806059 NM_001017418.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1806059 NM_001017418.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_1806059 NM_001017418.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_1806059 NM_001017418.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 v2 Expression BeadChip GI_1283-S - -
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1806059 NM_001017418.1 human_transcriptome
          Illumina humanRef-8 v2.0 expression beadchip ILMN_1806059 NM_001017418.1 human_transcriptome
          Illumina Sentrix Human-6 v2 Expression BeadChip ILMN_1283 - -
          Illumina HumanRef-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1283 - -
          Illumina HumanRef-8 v3.0 expression beadchip ILMN_1806059 NM_001017418.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1806059 NM_001017418.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1806059 NM_001017418.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1806059 NM_001017418.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 WG-DASL v3.0 ILMN_1806059 NM_001017418.1 human_transcriptome

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-knt4q:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0