Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs01596822_g1
          See other LINC01625 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          LINC01625
          Gene Name:
          long intergenic non-protein coding RNA 1625
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.6: 139468995 - 139474596 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs01596822_g1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 4351372
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: LINC01625
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_033919.1 2 - 3 158 170
          GenBank mRNA AK123801.1 - 2 - 3 158 170
          BX108499.1 - 2 - 3 143 170

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC0600013362.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC06002169.hg.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Homo sapiens 1700 Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ArrayStar ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318536 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318610 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118110 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318574 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118075 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318599 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118113 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118105 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318500 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318566 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318607 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318498 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318567 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318613 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118063 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318581 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318582 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118109 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118086 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318602 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318535 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P15867151 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118007 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318586 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118066 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118068 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118059 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318555 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118079 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318494 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318568 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118072 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318624 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318509 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318626 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318573 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118081 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318617 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318550 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318523 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318577 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318583 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318543 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318524 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P15867170 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318533 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318513 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118076 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318537 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318501 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118141 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118088 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318612 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118038 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118017 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318490 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318539 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118115 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118036 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118107 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318492 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118089 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118124 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318486 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318479 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318531 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118120 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318482 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318515 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318499 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318578 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P15867164 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318491 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318616 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118073 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P15867169 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118139 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318489 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118108 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118116 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318534 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P15867168 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118028 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118102 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318538 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118065 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318605 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318553 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318621 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118041 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318493 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318484 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318532 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318609 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318516 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118064 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118091 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118061 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318497 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118070 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118111 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318503 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118037 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318541 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318614 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318585 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118045 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118046 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318502 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318520 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318512 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118087 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118047 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118094 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25318495 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P15867175 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118001 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P05118135 - -
          Agilent SurePrint G3 Human High-Resolution Discovery Microarray 1x1M 336306 - -
          Agilent SurePrint G3 Human High-Resolution Discovery Microarray 1x1M 919189 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3233368 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 52822 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3233368 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_33_P3233368 - -
          Agilent Human CGH Whole Genome Microarray 1x1M (G4447A) A_16_P37821577 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR06027320.hg.1 ENST00000454788.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR06027320.hg.1 NR_033919.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR06027320.hg.1 TC06002169.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR06027321.hg.1 ENST00000454788.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR06027321.hg.1 NR_033919.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR06027321.hg.1 TC06002169.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR06027322.hg.1 ENST00000454788.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR06027322.hg.1 NR_033919.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR06027322.hg.1 TC06002169.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600013362.hg.1 ENST00000454788.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600013362.hg.1 ENST00000454788.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600013362.hg.1 ENST00000454788.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600013362.hg.1 ENST00000454788.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600013362.hg.1 ENST00000454788.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600013362.hg.1 ENST00000454788.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600013362.hg.1 ENST00000454788.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600013362.hg.1 ENST00000454788.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600013362.hg.1 ENST00000454788.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600013362.hg.1 ENST00000454788.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600013362.hg.1 NR_033919.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600013362.hg.1 NR_033919.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600013362.hg.1 NR_033919.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600013362.hg.1 NR_033919.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600013362.hg.1 NR_033919.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600013362.hg.1 NR_033919.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR06027319.hg.1 NR_033919.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR06027319.hg.1 TC06002169.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR06027323.hg.1 NR_033919.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR06027323.hg.1 TC06002169.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600192438.hg.1 ENST00000454788.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600192438.hg.1 ENST00000454788.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600192438.hg.1 NR_033919.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600192438.hg.1 ENST00000454788.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600192438.hg.1 ENST00000454788.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600192438.hg.1 NR_033919.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600192438.hg.1 TC0600013362.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600192435.hg.1 ENST00000454788.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600192435.hg.1 NR_033919.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600192435.hg.1 ENST00000454788.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600192435.hg.1 NR_033919.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600192435.hg.1 TC0600013362.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600192436.hg.1 ENST00000454788.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600192436.hg.1 ENST00000454788.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600192436.hg.1 NR_033919.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600192436.hg.1 ENST00000454788.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600192436.hg.1 ENST00000454788.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600192436.hg.1 NR_033919.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600192436.hg.1 TC0600013362.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600192439.hg.1 ENST00000454788.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600192439.hg.1 ENST00000454788.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600192439.hg.1 NR_033919.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600192439.hg.1 ENST00000454788.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600192439.hg.1 ENST00000454788.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600192439.hg.1 NR_033919.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600192439.hg.1 TC0600013362.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600192440.hg.1 ENST00000454788.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600192440.hg.1 NR_033919.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600192440.hg.1 ENST00000454788.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600192440.hg.1 NR_033919.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600192440.hg.1 TC0600013362.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600013362.hg.1 ENST00000454788.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600013362.hg.1 ENST00000454788.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600013362.hg.1 ENST00000454788.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600013362.hg.1 ENST00000454788.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600013362.hg.1 ENST00000454788.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600013362.hg.1 ENST00000454788.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600013362.hg.1 ENST00000454788.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600013362.hg.1 ENST00000454788.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600013362.hg.1 ENST00000454788.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600013362.hg.1 ENST00000454788.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600013362.hg.1 NR_033919.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600013362.hg.1 NR_033919.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600013362.hg.1 NR_033919.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600013362.hg.1 NR_033919.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600013362.hg.1 NR_033919.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600013362.hg.1 NR_033919.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600192437.hg.1 ENST00000454788.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600192437.hg.1 ENST00000454788.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600192437.hg.1 NR_033919.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600192437.hg.1 ENST00000454788.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600192437.hg.1 ENST00000454788.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600192437.hg.1 NR_033919.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0600192437.hg.1 TC0600013362.hg.1 Clariom D TC
          Human Genome U95 Set 66663_PM_at - -
          Human Genome U95 Set 66663_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A030621 - -
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A030622 - -
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A030622 - -
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A030621 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0 100717 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1666891 AK123801.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1666891 NR_033919.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1666891 AK123801.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1666891 NR_033919.1 human_transcriptome

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline