Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs01596928_s1
          See other IQCF6 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          IQCF6
          Gene Name:
          IQ motif containing F6
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 51778561 - 51779791 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs01596928_s1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 4351372
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: IQCF6
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001143833.3 NP_001137305.2 1 395 84
          XM_005265168.3 XP_005265225.1 2 962 84
          XM_011533728.1 XP_011532030.1 2 433 84
          GenBank mRNA BX093815.1 - 1 395 84

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC0300011142.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC03001439.hg.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Homo sapiens Both primers and probe map within a single exon

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ArrayStar Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_32_P13756 - -
          Agilent Genotypic Designed Human Whole genome gene expression profiling microarray 4x44k GT_44k_32_P13756 - -
          Agilent Whole Human Genome Oligo Microarray 4x44K 20768 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 23734 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_32_P13756 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_32_P13756 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P02236657 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P22371422 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P02236661 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P02236659 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P22371425 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P02236671 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P22371430 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P22371404 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P02236644 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P22371418 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P02236647 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P22371419 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P22371391 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P02236665 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P22371411 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P02236667 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P22371409 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P02236646 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P22371411 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P02236661 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P02236657 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P02236659 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P22371425 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P22371419 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P22371430 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P02236671 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P22371404 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P22371418 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P02236644 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P02236667 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P22371422 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P22371391 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P22371409 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P02236646 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P02236647 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P02236665 - -
          Whole Human Genome Oligo Microarray G4112A A_32_P13756 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K G4112F A_32_P13756 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P02236631 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P02236648 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P15438132 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P02236653 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P02236644 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P02236615 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P15438122 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P02236629 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P02236621 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P02236655 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P02236616 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P02236639 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P02236671 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P02236668 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P02236619 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P02236659 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P02236625 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P02236633 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P02236665 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P15438124 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P02236636 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P02236663 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P02236657 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P02236650 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P02236617 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P02236613 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P02236674 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P02236628 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P02236627 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P02236642 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P02236662 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix HT HG-U133+ PM Array Plate 236661_PM_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11732101_PM_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11732101_at - -
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR03025983.hg.1 TC03001439.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR03025983.hg.1 ENST00000398780.3 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR03025983.hg.1 NM_001143833.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR03025984.hg.1 TC03001439.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR03025984.hg.1 ENST00000398780.3 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR03025984.hg.1 NM_001143833.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR03025985.hg.1 TC03001439.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR03025985.hg.1 ENST00000398780.3 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR03025985.hg.1 NM_001143833.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0300011142.hg.1 ENST00000398780.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0300011142.hg.1 ENST00000398780.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0300011142.hg.1 ENST00000398780.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0300011142.hg.1 NM_001143833.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0300011142.hg.1 NM_001143833.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0300011142.hg.1 NM_001143833.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300183036.hg.1 ENST00000398780.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300183036.hg.1 NM_001143833.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300183036.hg.1 ENST00000398780.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300183036.hg.1 NM_001143833.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300183036.hg.1 TC0300011142.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300183034.hg.1 ENST00000398780.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300183034.hg.1 NM_001143833.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300183034.hg.1 ENST00000398780.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300183034.hg.1 NM_001143833.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300183034.hg.1 TC0300011142.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0300011142.hg.1 ENST00000398780.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0300011142.hg.1 ENST00000398780.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0300011142.hg.1 ENST00000398780.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0300011142.hg.1 NM_001143833.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0300011142.hg.1 NM_001143833.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0300011142.hg.1 NM_001143833.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300183035.hg.1 ENST00000398780.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300183035.hg.1 NM_001143833.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300183035.hg.1 ENST00000398780.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300183035.hg.1 NM_001143833.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300183035.hg.1 TC0300011142.hg.1 Clariom D TC
          Human Genome U133 Plus 2.0 Array 236661_at - -
          Human Genome U133 Plus 2.0 Array 236661_PM_at - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 236661_at6 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 236661_at11 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 236661_at3 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 236661_at2 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 236661_at4 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 236661_at9 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 236661_at8 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 236661_at5 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 236661_at1 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 236661_at10 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 236661_at7 - -
          Human Genome U95 Set 76365_at - -
          Human Genome U95 Set 76365_PM_at - -
          Human Genome U133 Set 236661_at - -
          Human Genome U133 Set 236661_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A021119 - -
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A021119 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1769644 - -
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1769644 - -
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1769644 - -
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1769644 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline