Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs01597403_s1
          See other HSP90AB6P GE Assays ›
          Gene Symbol:
          HSP90AB6P
          Gene Name:
          heat shock protein 90 alpha family class B member 6, pseudogene
          Gene Aliases:
          HSP90Bf
          Chromosome Location:
          Chr.13: 96883419 - 96885868 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs01597403_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: HSP90AB6P
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          GenBank mRNA AY956767.1 - 3 529 138

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Homo sapiens Both primers and probe map within a single exon

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          Hsp90 family chaperone

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09062983 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29512045 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09063023 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09063039 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P16661662 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29512106 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09063019 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09063056 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09062975 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29512096 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29512040 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29512092 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09062978 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09062979 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29512089 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P16661663 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09063045 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09062980 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29512109 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09063008 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09063051 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29512102 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09063013 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29512094 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09063005 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29512036 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09063035 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09063030 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09063055 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29512077 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09063001 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09062971 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09062977 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29512071 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P16661672 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09062995 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09062985 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09062973 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29512070 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09062993 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29512104 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29512046 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29512088 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29512043 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09063018 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P16661658 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29512078 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29512107 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09063049 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P16661664 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29512038 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29512050 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09062976 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29512095 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09063025 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P16661659 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09063010 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09063002 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29512063 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09063031 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09063016 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29512044 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09063026 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09063054 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09062972 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29512053 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09063043 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29512052 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3598466 - -
          Agilent Whole Human Genome Oligo Microarray 4x44K 22076 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 29354 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_33_P3598466 - -
          Agilent Human Genome 244K CGH Microarray (Alpha Test) A_16_P40062459 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K G4112F A_24_P531133 - -
          Agilent Human CGH Whole Genome Microarray 1x1M (G4447A) A_16_P40062459 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 7972425 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 7972423 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 7972421 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 7972422 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 7972424 - -
          Affymetrix Human Gene 1.1 ST Array 7972420 - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11762884_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11762884_PM_at - -
          Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1569834_at - -
          Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1569834_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1696289 AY956767.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1696289 AY956767.1 human_transcriptome
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1696289 AY956767.1 human_transcriptome
          Illumina humanRef-8 v2.0 expression beadchip ILMN_1696289 AY956767.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1696289 AY956767.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1696289 AY956767.1 human_transcriptome

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline