Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs01630604_s1
          See other PCSK9 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          PCSK9
          Gene Name:
          proprotein convertase subtilisin/kexin type 9
          Gene Aliases:
          FH3, HCHOLA3, LDLCQ1, NARC-1, NARC1, PC9
          Chromosome Location:
          Chr.1: 55039476 - 55064853 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs01630604_s1
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: PCSK9
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          GenBank mRNA AK124635.1 - 1 1328 68

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          This assay is in the 5'UTR region of the AK124635.1 transcripts.
          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Detect Genomic DNA Homo sapiens Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          serine protease

          MicroArray Probes:

          Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 ENST00000302118.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 ENST00000302118.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 ENST00000302118.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 ENST00000302118.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 ENST00000302118.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 ENST00000302118.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 ENST00000302118.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 ENST00000302118.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 ENST00000302118.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 ENST00000302118.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 ENST00000302118.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 ENST00000302118.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 ENST00000302118.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 ENST00000302118.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 ENST00000302118.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 ENST00000302118.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 ENST00000490692.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 ENST00000490692.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 ENST00000490692.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 ENST00000490692.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 ENST00000490692.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 ENST00000490692.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 ENST00000490692.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 ENST00000490692.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 ENST00000490692.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 ENST00000490692.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 ENST00000490692.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 ENST00000490692.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 NM_174936.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 NM_174936.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 NM_174936.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 NM_174936.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 NM_174936.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 NM_174936.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 NM_174936.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 NM_174936.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 NM_174936.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 NM_174936.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 NM_174936.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 NM_174936.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 NM_174936.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 NM_174936.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 NM_174936.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 NM_174936.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 NM_174936.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 NR_110451.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 NR_110451.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 NR_110451.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 NR_110451.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 NR_110451.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 NR_110451.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 NR_110451.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 NR_110451.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 NR_110451.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 NR_110451.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 NR_110451.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100008417.hg.1 NR_110451.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 ENST00000302118.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 ENST00000302118.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 ENST00000302118.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 ENST00000302118.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 ENST00000302118.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 ENST00000302118.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 ENST00000302118.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 ENST00000302118.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 ENST00000302118.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 ENST00000302118.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 ENST00000302118.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 ENST00000302118.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 ENST00000302118.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 ENST00000302118.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 ENST00000302118.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 ENST00000302118.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 ENST00000490692.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 ENST00000490692.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 ENST00000490692.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 ENST00000490692.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 ENST00000490692.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 ENST00000490692.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 ENST00000490692.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 ENST00000490692.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 ENST00000490692.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 ENST00000490692.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 ENST00000490692.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 ENST00000490692.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 NM_174936.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 NM_174936.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 NM_174936.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 NM_174936.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 NM_174936.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 NM_174936.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 NM_174936.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 NM_174936.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 NM_174936.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 NM_174936.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 NM_174936.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 NM_174936.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 NM_174936.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 NM_174936.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 NM_174936.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 NM_174936.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 NM_174936.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 NR_110451.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 NR_110451.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 NR_110451.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 NR_110451.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 NR_110451.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 NR_110451.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 NR_110451.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 NR_110451.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 NR_110451.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 NR_110451.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 NR_110451.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100008417.hg.1 NR_110451.1 Refseq

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-gkxk9:80/100.66.77.77:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline