Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs01900573_s1
          See other PTGIR GE Assays ›
          Gene Symbol:
          PTGIR
          Gene Name:
          prostaglandin I2 (prostacyclin) receptor (IP)
          Gene Aliases:
          IP, PRIPR
          Chromosome Location:
          Chr.19: 46610040 - 46625118 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs01900573_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: PTGIR
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_000960.3 NP_000951.1 2 680 140
          XM_005259093.2 XP_005259150.1 2 701 140
          XM_005259095.3 XP_005259152.1 2 701 140
          GenBank mRNA AK315278.1 - 2 668 140
          AY242134.1 - 1 567 140
          BC075814.1 - 2 657 5223178 140
          BC110342.1 - 2 643 5762329 140
          D25418.1 - 2 658 140
          D29634.1 - 2 633 140
          L29016.1 - 2 623 140

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC1900010994.hg.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Homo sapiens Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene PTGIR

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          inflammatory response
          G-protein coupled receptor signaling pathway, coupled to cyclic nucleotide second messenger
          adenylate cyclase-activating G-protein coupled receptor signaling pathway
          positive regulation of cytosolic calcium ion concentration
          cell-cell signaling
          negative regulation of platelet-derived growth factor receptor signaling pathway
          positive regulation of cAMP biosynthetic process
          response to lipopolysaccharide
          positive regulation of GTPase activity
          positive regulation of cAMP-mediated signaling
          negative regulation of smooth muscle cell proliferation
          cellular response to prostaglandin D stimulus
          guanyl-nucleotide exchange factor activity
          prostacyclin receptor activity

          MicroArray Probes:

          Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010994.hg.1 ENST00000291294.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010994.hg.1 ENST00000291294.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010994.hg.1 ENST00000291294.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010994.hg.1 ENST00000291294.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010994.hg.1 ENST00000291294.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010994.hg.1 ENST00000291294.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010994.hg.1 ENST00000291294.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010994.hg.1 ENST00000594275.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010994.hg.1 ENST00000594275.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010994.hg.1 ENST00000594275.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010994.hg.1 ENST00000594275.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010994.hg.1 ENST00000595460.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010994.hg.1 ENST00000595460.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010994.hg.1 ENST00000595460.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010994.hg.1 ENST00000595460.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010994.hg.1 ENST00000595460.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010994.hg.1 ENST00000595460.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010994.hg.1 ENST00000595460.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010994.hg.1 ENST00000596260.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010994.hg.1 ENST00000596260.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010994.hg.1 ENST00000596260.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010994.hg.1 ENST00000596260.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010994.hg.1 ENST00000596260.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010994.hg.1 ENST00000597185.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010994.hg.1 ENST00000597185.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010994.hg.1 ENST00000597185.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010994.hg.1 ENST00000597185.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010994.hg.1 ENST00000597185.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010994.hg.1 ENST00000598865.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010994.hg.1 ENST00000598865.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010994.hg.1 ENST00000598865.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010994.hg.1 ENST00000598865.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010994.hg.1 ENST00000598865.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010994.hg.1 NM_000960.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010994.hg.1 NM_000960.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010994.hg.1 NM_000960.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010994.hg.1 NM_000960.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010994.hg.1 NM_000960.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010994.hg.1 NM_000960.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900010994.hg.1 NM_000960.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1900191499.hg.1 ENST00000291294.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1900191499.hg.1 ENST00000594275.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1900191499.hg.1 ENST00000595460.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1900191499.hg.1 ENST00000596260.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1900191499.hg.1 ENST00000598865.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1900191499.hg.1 NM_000960.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1900191499.hg.1 TC1900010994.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1900191499.hg.1 ENST00000291294.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1900191499.hg.1 ENST00000594275.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1900191499.hg.1 ENST00000595460.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1900191499.hg.1 ENST00000596260.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1900191499.hg.1 ENST00000598865.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1900191499.hg.1 NM_000960.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010994.hg.1 ENST00000291294.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010994.hg.1 ENST00000291294.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010994.hg.1 ENST00000291294.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010994.hg.1 ENST00000291294.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010994.hg.1 ENST00000291294.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010994.hg.1 ENST00000291294.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010994.hg.1 ENST00000291294.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010994.hg.1 ENST00000594275.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010994.hg.1 ENST00000594275.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010994.hg.1 ENST00000594275.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010994.hg.1 ENST00000594275.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010994.hg.1 ENST00000595460.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010994.hg.1 ENST00000595460.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010994.hg.1 ENST00000595460.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010994.hg.1 ENST00000595460.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010994.hg.1 ENST00000595460.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010994.hg.1 ENST00000595460.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010994.hg.1 ENST00000595460.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010994.hg.1 ENST00000596260.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010994.hg.1 ENST00000596260.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010994.hg.1 ENST00000596260.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010994.hg.1 ENST00000596260.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010994.hg.1 ENST00000596260.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010994.hg.1 ENST00000597185.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010994.hg.1 ENST00000597185.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010994.hg.1 ENST00000597185.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010994.hg.1 ENST00000597185.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010994.hg.1 ENST00000597185.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010994.hg.1 ENST00000598865.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010994.hg.1 ENST00000598865.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010994.hg.1 ENST00000598865.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010994.hg.1 ENST00000598865.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010994.hg.1 ENST00000598865.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010994.hg.1 NM_000960.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010994.hg.1 NM_000960.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010994.hg.1 NM_000960.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010994.hg.1 NM_000960.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010994.hg.1 NM_000960.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010994.hg.1 NM_000960.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900010994.hg.1 NM_000960.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1900191500.hg.1 ENST00000291294.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1900191500.hg.1 ENST00000595460.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1900191500.hg.1 ENST00000596260.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1900191500.hg.1 ENST00000598865.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1900191500.hg.1 NM_000960.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1900191500.hg.1 TC1900010994.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1900191500.hg.1 ENST00000291294.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1900191500.hg.1 ENST00000595460.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1900191500.hg.1 ENST00000596260.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1900191500.hg.1 ENST00000598865.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1900191500.hg.1 NM_000960.3 Refseq

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline