Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs01937756_s1
          See other LINC00337 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          LINC00337
          Gene Name:
          long intergenic non-protein coding RNA 337
          Gene Aliases:
          C1orf211, NCRNA00337
          Chromosome Location:
          Chr.1: 6236240 - 6239444 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs01937756_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: LINC00337
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_103534.1 5 1429 147
          GenBank mRNA BC030279.1 - 2 1060 5141008 147

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC0100006682.hg.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Homo sapiens 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent SurePrint G3 Human High-Resolution Discovery Microarray 1x1M 638338 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_23_P343261 - -
          Agilent Whole Human Genome Oligo Microarray 4x44K 32019 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 33888 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_23_P343261 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_23_P343261 - -
          Whole Human Genome Oligo Microarray G4112A A_23_P343261 - -
          Agilent SurePrint G3 CGH array (4X180K) CCA_VUMC design AMADID#022522 100895 - -
          Agilent HD CGH Microarray (2X105K) Oxford design AMADID#019015 37486 - -
          Agilent Human CGH Whole Genome Microarray 1x1M (G4447A) A_18_P17438139 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 7897278 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 7897279 - -
          Affymetrix Human Gene 1.1 ST Array 7897277 - -
          Affymetrix HT HG-U133+ PM Array Plate 1553741_PM_at - -
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100006682.hg.1 ENST00000429480.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100006682.hg.1 ENST00000429480.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100006682.hg.1 ENST00000429480.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100006682.hg.1 ENST00000429480.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100006682.hg.1 ENST00000429480.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100006682.hg.1 ENST00000441724.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100006682.hg.1 ENST00000441724.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100006682.hg.1 ENST00000441724.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100006682.hg.1 ENST00000441724.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100006682.hg.1 ENST00000441724.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100006682.hg.1 ENST00000441724.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100006682.hg.1 ENST00000441724.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100006682.hg.1 NR_103534.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100006682.hg.1 NR_103534.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100006682.hg.1 NR_103534.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100006682.hg.1 NR_103534.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100006682.hg.1 NR_103534.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100006682.hg.1 NR_103534.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100006682.hg.1 NR_103534.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100006682.hg.1 NR_103534.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100006682.hg.1 ENST00000429480.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100006682.hg.1 ENST00000429480.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100006682.hg.1 ENST00000429480.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100006682.hg.1 ENST00000429480.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100006682.hg.1 ENST00000429480.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100006682.hg.1 ENST00000441724.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100006682.hg.1 ENST00000441724.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100006682.hg.1 ENST00000441724.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100006682.hg.1 ENST00000441724.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100006682.hg.1 ENST00000441724.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100006682.hg.1 ENST00000441724.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100006682.hg.1 ENST00000441724.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100006682.hg.1 NR_103534.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100006682.hg.1 NR_103534.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100006682.hg.1 NR_103534.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100006682.hg.1 NR_103534.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100006682.hg.1 NR_103534.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100006682.hg.1 NR_103534.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100006682.hg.1 NR_103534.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100006682.hg.1 NR_103534.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100146249.hg.1 ENST00000429480.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100146249.hg.1 NR_103534.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100146249.hg.1 ENST00000429480.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100146249.hg.1 NR_103534.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100146249.hg.1 TC0100006682.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100146248.hg.1 ENST00000429480.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100146248.hg.1 ENST00000441724.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100146248.hg.1 NR_103534.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100146248.hg.1 ENST00000429480.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100146248.hg.1 ENST00000441724.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100146248.hg.1 NR_103534.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100146248.hg.1 TC0100006682.hg.1 Clariom D TC
          Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553741_at - -
          Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553741_PM_at - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553741_at8 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553741_at7 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553741_at6 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553741_at10 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553741_at11 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553741_at5 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553741_at1 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553741_at3 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553741_at9 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553741_at2 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553741_at4 - -
          Human Genome U95 Set 86514_at - -
          Human Genome U95 Set 86514_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0 187746 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1683809 BC030279.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_1683809 BC030279.1 human_transcriptome
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1683809 BC030279.1 human_transcriptome
          Illumina humanRef-8 v2.0 expression beadchip ILMN_1683809 BC030279.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1683809 BC030279.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1683809 BC030279.1 human_transcriptome

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline