Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs01939804_s1
          See other FLJ45079 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          FLJ45079
          Gene Name:
          FLJ45079 protein
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.17: 77879001 - 77884087 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs01939804_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: FLJ45079
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_028337.1 2 4435 96
          GenBank mRNA AK127023.1 - 2 4435 96
          AK128332.1 - 1 3308 96

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC1700011883.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC17001911.hg.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Homo sapiens Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ArrayStar Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3280147 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 46495 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3280147 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_33_P3280147 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31061775 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31061800 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P17019475 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477085 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31061793 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477041 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477043 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477080 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31061764 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477074 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31061787 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477047 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477095 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P17019478 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31061773 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477052 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477081 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31061763 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P17019471 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P17019482 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477049 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477053 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477070 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477098 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477093 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477091 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477068 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477046 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31061774 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477096 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477078 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477061 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31061799 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477038 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477048 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477057 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477079 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31061803 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477056 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31061798 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477075 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477059 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477072 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31061777 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477040 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477045 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477097 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477096 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P17019471 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477045 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477052 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31061774 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31061793 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P17019478 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477057 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477097 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477041 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477038 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477072 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477048 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31061773 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31061763 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477046 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477070 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477081 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477068 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31061799 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P17019482 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31061764 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477053 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477093 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477040 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477091 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P17019475 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477043 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477080 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477098 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477056 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477078 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31061775 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477049 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477085 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477047 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477074 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31061777 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31061803 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477061 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477079 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31061800 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477059 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31061798 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31061787 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477095 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10477075 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Gene 1.1 ST Array 8018818 - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11741724_PM_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11741724_at - -
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1700011883.hg.1 ENST00000374983.3 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1700011883.hg.1 ENST00000374983.3 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1700011883.hg.1 NR_028337.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1700011883.hg.1 NR_028337.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR17025896.hg.1 ENST00000374983.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR17025896.hg.1 NR_028337.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR17025896.hg.1 TC17001911.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR17025897.hg.1 NR_028337.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR17025897.hg.1 TC17001911.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR17025898.hg.1 NR_028337.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR17025898.hg.1 TC17001911.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1700011883.hg.1 ENST00000374983.3 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1700011883.hg.1 ENST00000374983.3 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1700011883.hg.1 NR_028337.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1700011883.hg.1 NR_028337.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1700196839.hg.1 ENST00000374983.3 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1700196839.hg.1 NR_028337.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1700196839.hg.1 ENST00000374983.3 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1700196839.hg.1 NR_028337.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1700196839.hg.1 TC1700011883.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1700196838.hg.1 ENST00000374983.3 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1700196838.hg.1 NR_028337.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1700196838.hg.1 ENST00000374983.3 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1700196838.hg.1 NR_028337.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1700196838.hg.1 TC1700011883.hg.1 Clariom D TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A008834 - -
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A008834 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1754132 AK128332.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1754132 NR_028337.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1754132 AK127023.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1754132 AK128332.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1754132 NR_028337.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1754132 AK127023.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_1754132 AK128332.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_1754132 NR_028337.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_1754132 AK127023.1 human_transcriptome
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1754132 AK128332.1 human_transcriptome
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1754132 NR_028337.1 human_transcriptome
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1754132 AK127023.1 human_transcriptome
          Illumina humanRef-8 v2.0 expression beadchip ILMN_1754132 AK128332.1 human_transcriptome
          Illumina humanRef-8 v2.0 expression beadchip ILMN_1754132 NR_028337.1 human_transcriptome
          Illumina humanRef-8 v2.0 expression beadchip ILMN_1754132 AK127023.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 v3.0 expression beadchip ILMN_1754132 AK128332.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 v3.0 expression beadchip ILMN_1754132 NR_028337.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 v3.0 expression beadchip ILMN_1754132 AK127023.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1754132 AK128332.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1754132 NR_028337.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1754132 AK127023.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1754132 AK128332.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1754132 NR_028337.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1754132 AK127023.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 WG-DASL v3.0 ILMN_1754132 AK128332.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 WG-DASL v3.0 ILMN_1754132 NR_028337.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 WG-DASL v3.0 ILMN_1754132 AK127023.1 human_transcriptome

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline