Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs02520942_g1
          See other REXO1L1P GE Assays ›
          Gene Symbol:
          REXO1L1P
          Gene Name:
          REX1, RNA exonuclease 1 homolog-like 1, pseudogene
          Gene Aliases:
          GOR, REXO1L1
          Chromosome Location:
          Chr.8: 85661470 - 85663497 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs02520942_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: REXO1L1P
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          GenBank mRNA AF495523.1 - 2 3352 106

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 Detect Genomic DNA Recommended Assay Homo sapiens 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          exoribonuclease

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ArrayStar ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P26552891 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06269809 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P26552886 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06269779 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06269821 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06269816 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06269813 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P26552859 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06269808 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06269822 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06269782 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P26552866 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06269800 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P26552874 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06269814 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P26552873 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06269815 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06269799 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P26552876 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06269786 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06269792 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06269788 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P26552880 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06269827 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06269802 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06269826 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P26552863 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P26552871 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P26552898 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P26552883 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P16113139 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06269805 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P26552868 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06269780 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P26552875 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P26552860 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06269825 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P06269818 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P26552901 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P26552877 - -
          Agilent SurePrint G3 Human High-Resolution Discovery Microarray 1x1M 786157 - -
          Agilent SurePrint G3 Human High-Resolution Discovery Microarray 1x1M 765112 - -
          Agilent SurePrint G3 Human High-Resolution Discovery Microarray 1x1M 926151 - -
          Agilent SurePrint G3 Human High-Resolution Discovery Microarray 1x1M 461231 - -
          Agilent SurePrint G3 Human CNV Microarray 2x400K 104120 - -
          Agilent SurePrint G3 Human CNV Microarray 2x400K 173737 - -
          Agilent SurePrint G3 Human CNV Microarray 2x400K 98764 - -
          Agilent SurePrint G3 Human CNV Microarray 2x400K 38338 - -
          Agilent SurePrint G3 Human CNV Microarray 2x400K 253790 - -
          Agilent SurePrint G3 Human CNV Microarray 2x400K 410948 - -
          Agilent SurePrint G3 Human CNV Microarray 2x400K 361617 - -
          Agilent SurePrint G3 Human CNV Microarray 2x400K 196965 - -
          Agilent SurePrint G3 Human CNV Microarray 2x400K 401491 - -
          Agilent SurePrint G3 Human CNV Microarray 2x400K 384257 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3224249 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3236267 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3339915 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3258557 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3254012 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3317412 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_23_P428373 - -
          Agilent Genotypic Designed Human Whole genome gene expression profiling microarray 4x44k GT_44k_23_P428373 - -
          Agilent Whole Human Genome Oligo Microarray 4x44K 12149 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 58277 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 24445 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 40045 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 2156 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 25982 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 4821 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 12803 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3254012 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3339915 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3236267 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3258557 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3317412 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_23_P428373 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3224249 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_33_P3224249 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_33_P3258557 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_33_P3317412 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_33_P3339915 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_23_P428373 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_33_P3236267 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_33_P3254012 - -
          Whole Human Genome Oligo Microarray G4112A A_23_P428373 - -
          Agilent Human CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 244K (G4492A) A_17_P06269778 - -
          Agilent Human CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 244K (G4492A) A_17_P16112699 - -
          Agilent Human CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 244K (G4492A) A_17_P16112700 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K G4112F A_23_P428373 - -
          Agilent Human 1B Microarray G4111A A_32_P417713 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array NM_172239_at - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 8151624 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 8151611 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 8151606 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 8151614 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 8151610 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 8151632 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 8151608 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 8151626 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 8151604 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 8151612 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 8151620 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 8151622 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 8151618 - -
          Affymetrix Human Gene 1.1 ST Array 8151617 - -
          Affymetrix Human Gene 1.1 ST Array 8151613 - -
          Affymetrix Human Gene 1.1 ST Array 8151621 - -
          Affymetrix Human Gene 1.1 ST Array 8151625 - -
          Affymetrix Human Gene 1.1 ST Array 8151605 - -
          Affymetrix Human Gene 1.1 ST Array 8151609 - -
          Affymetrix HT HG-U133+ PM Array Plate 1553009_PM_s_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11740947_PM_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11740947_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11740948_s_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11740948_PM_s_at - -
          Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553009_PM_s_at - -
          Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553009_s_at - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553009_s_at1 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553009_s_at3 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553009_s_at10 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553009_s_at6 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553009_s_at11 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553009_s_at5 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553009_s_at2 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553009_s_at9 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553009_s_at8 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553009_s_at4 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553009_s_at7 - -
          Human Genome U95 Set 63072_PM_at - -
          Human Genome U95 Set 63072_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A035923 - -
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A036736 - -
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A035922 - -
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A035922 - -
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A036736 - -
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A035923 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0 710818 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1810639 NM_172239.4 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1810639 AF495523.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1810639 NM_172239.4 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1810639 AF495523.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1810639 NM_172239.4 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1810639 AF495523.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_1810639 NM_172239.4 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_1810639 AF495523.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_1810639 NM_172239.4 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_1810639 AF495523.1 human_transcriptome
          Sentrix Human-6 Expression BeadChip GI_26665874-S NM_172239.4 human_transcriptome
          Sentrix Human-6 Expression BeadChip GI_26665874-S AF495523.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 v2 Expression BeadChip GI_5034-S - -
          Illumina human-6 v1.0 expression beadchip 0002850717 - -
          Illumina humanRef-8 v1.0 expression beadchip 0002850717 - -
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1810639 NM_172239.4 human_transcriptome
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1810639 AF495523.1 human_transcriptome
          Illumina humanRef-8 v2.0 expression beadchip ILMN_1810639 NM_172239.4 human_transcriptome
          Illumina humanRef-8 v2.0 expression beadchip ILMN_1810639 AF495523.1 human_transcriptome
          Illumina Sentrix Human-6 v2 Expression BeadChip 6480474 - -
          Illumina HumanRef-6 v2.0 expression beadchip ILMN_5034 - -
          Illumina HumanRef-8 v3.0 expression beadchip ILMN_1810639 NM_172239.4 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 v3.0 expression beadchip ILMN_1810639 AF495523.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1810639 NM_172239.4 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1810639 AF495523.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1810639 NM_172239.4 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1810639 AF495523.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1810639 NM_172239.4 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1810639 AF495523.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 WG-DASL v3.0 ILMN_1810639 NM_172239.4 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 WG-DASL v3.0 ILMN_1810639 AF495523.1 human_transcriptome

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-hznln:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline