Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs02599284_sH
          See other SPRR2F GE Assays ›
          Gene Symbol:
          SPRR2F
          Gene Name:
          small proline rich protein 2F
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 153112121 - 153119468 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs02599284_sH
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: SPRR2F
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001014450.3 NP_001014450.1 2 607 128
          NM_001382255.1 NP_001369184.1 2 680 128
          GenBank mRNA AI051688.1 - 1 66 128

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC0100015852.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC01006376.hg.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Homo sapiens 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene SPRR2F

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          epidermis development
          keratinocyte differentiation
          keratinization

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ArrayStar ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20572023 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20572025 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00514783 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P15129716 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00514768 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20572022 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20572017 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20572031 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20572034 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00514775 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20571989 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00514770 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20572033 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20572032 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20572040 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20572035 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20572039 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P15129721 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20572030 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20572013 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P15129713 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20572036 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20572002 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00514782 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20571988 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00514776 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20572038 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20572011 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20572024 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20572001 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20572009 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P00514763 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20572016 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P20572037 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P25649710 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3274811 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 41785 - -
          Agilent Human Genome CGH + SNP Microarray A_18_P10329697 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3274811 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_33_P3274811 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_32_P145051 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20572009 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514782 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20572001 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20572013 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P15129711 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514783 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514765 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P15129721 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P15129713 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20571987 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20572004 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P15129705 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20572025 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514776 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20571989 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20572016 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20572023 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20572040 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20572024 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20572033 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514775 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514768 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20572037 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20572011 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20572034 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20572018 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20572017 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20572038 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514781 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20572031 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20572030 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20572033 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20572040 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P15129705 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20571989 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20572009 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20572037 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20572004 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514781 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514765 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20572018 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20572025 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20572024 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20572013 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20572038 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514782 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514776 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P15129713 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20571987 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20572017 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514775 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P15129711 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20572001 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P15129721 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20572011 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20572031 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514768 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20572016 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P00514783 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20572023 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20572030 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P20572034 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P00514763 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P00514790 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P00514778 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P00514774 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P00514766 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P00514782 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P00514773 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P00514768 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P00514780 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P00514787 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P00514765 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P00514788 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P00514785 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P00514771 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P00514775 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P00514764 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P00514784 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P00514793 - -
          Agilent Human CGH Whole Genome Microarray 1x1M (G4447A) A_18_P17842517 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00514790 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P15129714 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00514775 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00514784 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00514788 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00514780 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00514782 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00514793 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00514787 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00514778 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P15129717 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00514768 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00514765 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00514785 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P00514771 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array NM_001014450_at - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 8180384 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 7920204 - -
          Affymetrix Human Gene 1.1 ST Array 8180384 - -
          Affymetrix Human Gene 1.1 ST Array 7920201 - -
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100015852.hg.1 ENST00000468739.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100015852.hg.1 ENST00000468739.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100015852.hg.1 ENST00000468739.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100015852.hg.1 NM_001014450.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100015852.hg.1 NM_001014450.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0100015852.hg.1 NM_001014450.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR01050141.hg.1 ENST00000468739.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR01050141.hg.1 NM_001014450.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR01050141.hg.1 TC01006376.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR01050147.hg.1 ENST00000468739.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR01050147.hg.1 NM_001014450.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR01050147.hg.1 TC01006376.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR01050140.hg.1 ENST00000468739.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR01050140.hg.1 NM_001014450.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR01050140.hg.1 TC01006376.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100219050.hg.1 ENST00000468739.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100219050.hg.1 NM_001014450.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100219050.hg.1 ENST00000468739.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100219050.hg.1 NM_001014450.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100219050.hg.1 TC0100015852.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100219049.hg.1 ENST00000468739.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100219049.hg.1 NM_001014450.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100219049.hg.1 ENST00000468739.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100219049.hg.1 NM_001014450.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100219049.hg.1 TC0100015852.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100219052.hg.1 ENST00000468739.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100219052.hg.1 NM_001014450.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100219052.hg.1 ENST00000468739.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100219052.hg.1 NM_001014450.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0100219052.hg.1 TC0100015852.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100015852.hg.1 ENST00000468739.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100015852.hg.1 ENST00000468739.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100015852.hg.1 ENST00000468739.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100015852.hg.1 NM_001014450.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100015852.hg.1 NM_001014450.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0100015852.hg.1 NM_001014450.2 Refseq
          Human Genome U95 Set 55581_at - -
          Human Genome U95 Set 55581_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A052251 - -
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A052251 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0 171458 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1674367 NM_001014450.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1667154 - -
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1674367 NM_001014450.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_1674367 NM_001014450.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_1674367 NM_001014450.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 v2 Expression BeadChip GI_28582-S - -
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1667154 - -
          Illumina humanRef-8 v2.0 expression beadchip ILMN_1667154 - -
          Illumina Sentrix Human-6 v2 Expression BeadChip 7560369 - -
          Illumina HumanRef-6 v2.0 expression beadchip ILMN_28582 - -
          Illumina HumanRef-8 v3.0 expression beadchip ILMN_1674367 NM_001014450.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1674367 NM_001014450.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1674367 NM_001014450.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1667154 - -
          Illumina HumanRef-8 WG-DASL v3.0 ILMN_1674367 NM_001014450.1 human_transcriptome

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-h9fps:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline