Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs03805747_s1
          See other SUPT20HL2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          SUPT20HL2
          Gene Name:
          SPT20 homolog, SAGA complex component-like 2
          Gene Aliases:
          FAM48B1, FAM48B2
          Chromosome Location:
          Chr.X: 24310862 - 24313315 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs03805747_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: SUPT20HL2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001136233.1 NP_001129705.1 1 2253 73

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC0X00009262.hg.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Homo sapiens 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chromatin/chromatin-binding, or -regulatory protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of nucleic acid-templated transcription
          transcription cofactor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ArrayStar ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent SurePrint G3 Human High-Resolution Discovery Microarray 1x1M 55077 - -
          Agilent SurePrint G3 Human CNV Microarray 2x400K 171144 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3314086 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 31028 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3314086 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_33_P3314086 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32350829 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32350824 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32350830 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32350834 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11645458 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11645429 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32350794 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11645430 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32350831 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11645446 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11645452 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11645440 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32350815 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32350839 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32350825 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11645433 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32350820 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32350823 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32350822 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32350826 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32350817 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11645449 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32350832 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32350836 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11645460 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P17326637 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11645431 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11645456 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11645433 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32350794 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11645431 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32350826 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32350817 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32350834 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32350820 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32350815 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11645458 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11645440 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32350822 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32350836 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32350823 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11645430 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32350824 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32350829 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32350825 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32350830 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11645460 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11645452 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11645446 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11645456 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32350832 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32350839 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32350831 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11645429 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P17326637 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11645449 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11645415 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11645430 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11645406 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11645458 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11645456 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11645408 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11645417 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11645422 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11645398 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11645451 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11645407 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11645402 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11645444 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11645462 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11645438 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P17326637 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11645431 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11645424 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P17326630 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11645448 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11645427 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11645464 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11645453 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11645441 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11645433 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P17326587 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11645403 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11645465 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11645446 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P17326639 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11645405 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11645429 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11645425 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11645409 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11645435 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11645400 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11645412 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11645447 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11645442 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11645419 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P17326605 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11645461 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 8171845 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 8166510 - -
          Affymetrix Human Gene 1.1 ST Array 8166509 - -
          Affymetrix Human Gene 1.1 ST Array 8171844 - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11742235_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11742235_PM_at - -
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0X00163623.hg.1 NM_001136233.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0X00163623.hg.1 NM_001136233.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0X00163623.hg.1 TC0X00009262.hg.1 Clariom D TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A039682 - -
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A039682 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0 127229 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_3242997 NM_001136233.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1815247 - -
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_3242997 NM_001136233.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_3242997 NM_001136233.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_3242997 NM_001136233.1 human_transcriptome
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1815247 - -
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1653742 - -
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1653742 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline