Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs03887866_s1
          A Gene Symbol is not available because the non-coding assay was designed to a GenBank RNA or EST accession that does not map to an Entrez Gene ID.



          Species:
          Human
          Assay Type:
          Non-coding
          Assay ID Hs03887866_s1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4426961
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Transcript Location Amplicon Length
          GenBankmRNA N93839.1 - 1 323 Chr. 19 - 16633803 - 16634226 [+] on Build GRCh38 88
          GenBankmRNA AI082855.1 - 1 323 Chr. 19 - 16633804 - 16634264 [+] on Build GRCh38 88
          GenBankmRNA AA634783.1 - 1 97 Chr. 19 - 16633804 - 16634221 [-] on Build GRCh38 88
          GenBankmRNA AW514569.1 - 1 327 Chr. 19 - 16633799 - 16634260 [+] on Build GRCh38 88
          GenBankmRNA BU727485.1 - 1 346 Chr. 19 - 16633793 - 16634360 [+] on Build GRCh38 88
          GenBankmRNA HY234215.1 - 1 321 Chr. 19 - 16633805 - 16634275 [+] on Build GRCh38 88
          GenBankmRNA AI809501.1 - 1 340 Chr. 19 - 16633793 - 16634197 [+] on Build GRCh38 88
          GenBankmRNA AI016909.1 - 1 331 Chr. 19 - 16633795 - 16634254 [+] on Build GRCh38 88
          GenBankmRNA BM450785.1 - 1 317 Chr. 19 - 16633803 - 16634441 [-] on Build GRCh38 88
          GenBankmRNA W40294.1 - 1 351 Chr. 19 - 16634032 - 16634474 [-] on Build GRCh38 88
          GenBankmRNA AJ709086.1 - 1 137 Chr. 19 - 16633805 - 16634236 [-] on Build GRCh38 88
          GenBankmRNA AK124095.1 - 1145 Chr. - - [-] on Build 88
          GenBankmRNA BQ943937.1 - 1 697 Chr. 19 - 16633930 - 16634800 [-] on Build GRCh38 88
          GenBankmRNA AI190248.1 - 1 343 Chr. 19 - 16633793 - 16634237 [+] on Build GRCh38 88
          GenBankmRNA EL951959.1 - 1 312 Chr. 19 - 16633813 - 16634394 [-] on Build GRCh38 88
          GenBankmRNA BM990512.1 - 1 339 Chr. 19 - 16633801 - 16634435 [+] on Build GRCh38 88
          GenBankmRNA BX114537.1 - 1 667 Chr. 19 - 16634073 - 16634791 [-] on Build GRCh38 88
          GenBankmRNA AW664883.1 - 1 323 Chr. 19 - 16633803 - 16634304 [+] on Build GRCh38 88
          GenBankmRNA BE044193.1 - 1 327 Chr. 19 - 16633801 - 16634303 [+] on Build GRCh38 88
          GenBankmRNA DB335488.1 - 1 323 Chr. 19 - 16633803 - 16634329 [+] on Build GRCh38 88
          GenBankmRNA AI183580.1 - 1 326 Chr. 19 - 16633801 - 16634265 [+] on Build GRCh38 88

          Adjacent Gene Details

          Gene name Gene Symbol Alias Distance Relative Direction Location Chromsome
          Upstream mediator complex subunit 26 MED26 CRSP7,
          CRSP70
          -5.6kb Anti-sense Chr. 19 - 16574919 - 16628204 on NCBI Build GRCh38
          Downstream transmembrane protein 38A TMEM38A TRIC-A,
          TRICA
          26.8kb Sense Chr. 19 - 16661139 - 16690023 on NCBI Build GRCh38

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 Detect Genomic DNA Homo sapiens Both primers and probe map within a single exon

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline