Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs04186691_gH
          See other KRTAP10-3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          KRTAP10-3
          Gene Name:
          keratin associated protein 10-3
          Gene Aliases:
          KAP10.3, KAP18-3, KAP18.3, KRTAP10.3, KRTAP18-3, KRTAP18.3
          Chromosome Location:
          Chr.21: 44558023 - 44558760 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs04186691_gH
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: KRTAP10-3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_198696.2 NP_941969.2 1 651 64
          GenBank mRNA AB076350.1 - 1 651 64
          AJ566383.1 - 1 110 64
          BC133677.1 - 2 549 40119288 64

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC2100008377.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC21000529.hg.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Homo sapiens Both primers and probe map within a single exon

          MicroArray Probes:

          Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR21006311.hg.1 ENST00000391620.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR21006311.hg.1 NM_198696.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR21006311.hg.1 TC21000529.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR21006309.hg.1 ENST00000391620.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR21006309.hg.1 NM_198696.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR21006309.hg.1 TC21000529.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR21006310.hg.1 ENST00000391620.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR21006310.hg.1 NM_198696.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR21006310.hg.1 TC21000529.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 ENST00000334670.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 ENST00000334670.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 ENST00000334670.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 ENST00000334670.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 ENST00000334670.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 ENST00000334670.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 ENST00000334670.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 ENST00000334670.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 ENST00000334670.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 ENST00000397907.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 ENST00000397907.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 ENST00000397907.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 ENST00000397907.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 ENST00000400365.3 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 ENST00000400365.3 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 ENST00000400365.3 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 ENST00000400365.3 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 ENST00000400365.3 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 ENST00000400365.3 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 ENST00000400365.3 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 ENST00000400365.3 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 ENST00000400365.3 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 ENST00000400365.3 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 ENST00000400365.3 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 ENST00000400365.3 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 ENST00000618643.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 ENST00000618643.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 ENST00000618643.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 ENST00000618643.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 ENST00000618643.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 ENST00000618643.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 ENST00000618643.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 ENST00000618643.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 ENST00000618832.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 ENST00000618832.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 ENST00000618832.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 ENST00000618832.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 ENST00000619249.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 ENST00000619249.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 ENST00000619249.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 ENST00000619249.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 NM_198692.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 NM_198692.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 NM_198692.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 NM_198692.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 NM_198692.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 NM_198692.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 NM_198692.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 NM_198692.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 NM_198692.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 NM_198697.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 NM_198697.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 NM_198697.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 NM_198697.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 NM_198699.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 NM_198699.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 NM_198699.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 NM_198699.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 NM_198699.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 NM_198699.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 NM_198699.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 NM_198699.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 NM_198699.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 NM_198699.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 NM_198699.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008530.hg.1 NM_198699.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008377.hg.1 ENST00000391620.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008377.hg.1 ENST00000391620.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008377.hg.1 ENST00000391620.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008377.hg.1 ENST00000391620.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008377.hg.1 NM_198696.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008377.hg.1 NM_198696.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008377.hg.1 NM_198696.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008377.hg.1 ENST00000391620.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008377.hg.1 ENST00000391620.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008377.hg.1 ENST00000391620.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008377.hg.1 ENST00000391620.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008377.hg.1 NM_198696.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008377.hg.1 NM_198696.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008377.hg.1 NM_198696.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2100156761.hg.1 TC2100008377.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2100156761.hg.1 ENST00000391620.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2100156761.hg.1 NM_198696.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2100156761.hg.1 ENST00000391620.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2100156761.hg.1 NM_198696.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2100156762.hg.1 TC2100008377.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2100156762.hg.1 ENST00000391620.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2100156762.hg.1 NM_198696.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2100156762.hg.1 ENST00000391620.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2100156762.hg.1 NM_198696.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 ENST00000334670.9 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 ENST00000334670.9 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 ENST00000334670.9 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 ENST00000334670.9 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 ENST00000334670.9 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 ENST00000334670.9 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 ENST00000334670.9 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 ENST00000334670.9 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 ENST00000334670.9 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 ENST00000397907.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 ENST00000397907.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 ENST00000397907.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 ENST00000397907.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 ENST00000400365.3 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 ENST00000400365.3 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 ENST00000400365.3 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 ENST00000400365.3 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 ENST00000400365.3 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 ENST00000400365.3 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 ENST00000400365.3 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 ENST00000400365.3 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 ENST00000400365.3 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 ENST00000400365.3 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 ENST00000400365.3 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 ENST00000400365.3 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 ENST00000618643.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 ENST00000618643.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 ENST00000618643.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 ENST00000618643.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 ENST00000618643.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 ENST00000618643.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 ENST00000618643.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 ENST00000618643.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 ENST00000618832.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 ENST00000618832.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 ENST00000618832.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 ENST00000618832.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 ENST00000619249.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 ENST00000619249.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 ENST00000619249.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 ENST00000619249.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 NM_198692.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 NM_198692.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 NM_198692.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 NM_198692.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 NM_198692.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 NM_198692.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 NM_198692.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 NM_198692.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 NM_198692.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 NM_198697.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 NM_198697.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 NM_198697.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 NM_198697.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 NM_198699.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 NM_198699.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 NM_198699.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 NM_198699.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 NM_198699.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 NM_198699.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 NM_198699.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 NM_198699.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 NM_198699.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 NM_198699.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 NM_198699.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008530.hg.1 NM_198699.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2100156760.hg.1 TC2100008377.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2100156760.hg.1 ENST00000391620.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2100156760.hg.1 NM_198696.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2100156760.hg.1 ENST00000391620.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2100156760.hg.1 NM_198696.2 Refseq

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-s2cfr:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0