Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs04419380_s1
          See other MGC12916 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          MGC12916
          Gene Name:
          uncharacterized protein MGC12916
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.17: 14303740 - 14305745 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs04419380_s1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: MGC12916
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_026880.1 1 640 75
          GenBank mRNA BC006384.1 - 1 526 75

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC1700006947.hg.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Homo sapiens Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ArrayStar

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_24_P522864 - -
          Agilent Genotypic Designed Human Whole genome gene expression profiling microarray 4x44k GT_44k_24_P522864 - -
          Agilent Whole Human Genome Oligo Microarray 4x44K 2490 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 30540 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_24_P522864 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_24_P522864 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16945803 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16945787 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P30795496 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16945796 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16945802 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16945799 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10244031 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P30795499 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10244039 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10244027 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16945791 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P30795474 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10244030 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10244021 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10244023 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10244020 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P30795507 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10244025 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16945798 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16945801 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P30795491 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P30795481 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16945793 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10244029 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10244021 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10244025 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16945787 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P30795491 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P30795499 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16945791 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10244031 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16945803 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10244039 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10244030 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16945799 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P30795496 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16945796 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10244027 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16945801 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16945798 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P30795474 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10244023 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10244029 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P10244020 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P30795481 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16945793 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P30795507 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16945802 - -
          Whole Human Genome Oligo Microarray G4112A A_24_P522864 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K G4112F A_24_P522864 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P10244023 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P10244012 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P10243990 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P10243988 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P10243987 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P10243984 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P10244037 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P10244031 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P10244020 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16945793 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P10244021 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P10244035 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16945802 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P10243992 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P10244022 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P10244043 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P10244004 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P10243997 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16945787 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P10243978 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P10243993 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P10243986 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P10244018 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16945770 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P10243982 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P10244039 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P10244016 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P10243995 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P10244015 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P10243980 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16945791 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P10244029 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P10244006 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P10244027 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P10244003 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16945798 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P10244001 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P10244009 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P10243999 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16945788 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P10244025 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16945796 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16945801 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16945773 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix HT HG-U133+ PM Array Plate 224507_PM_s_at - -
          Affymetrix HT HG-U133+ PM Array Plate 238664_PM_s_at - -
          Affymetrix HT HG-U133+ PM Array Plate 224508_PM_at - -
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1700148949.hg.1 NR_026880.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1700148949.hg.1 NR_026880.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1700148949.hg.1 TC1700006947.hg.1 Clariom D TC
          Human Genome U133 Plus 2.0 Array 224508_PM_at - -
          Human Genome U133 Plus 2.0 Array 224507_PM_s_at - -
          Human Genome U133 Plus 2.0 Array 238664_s_at - -
          Human Genome U133 Plus 2.0 Array 224508_at - -
          Human Genome U133 Plus 2.0 Array 224507_s_at - -
          Human Genome U133 Plus 2.0 Array 238664_PM_s_at - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 224507_s_at4 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 238664_s_at7 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 224507_s_at7 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 224507_s_at1 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 224508_at6 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 224508_at4 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 238664_s_at3 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 238664_s_at5 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 224508_at8 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 238664_s_at10 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 224507_s_at8 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 224508_at11 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 224508_at7 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 224507_s_at10 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 238664_s_at9 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 224507_s_at3 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 224508_at10 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 224507_s_at2 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 238664_s_at2 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 224508_at1 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 224507_s_at6 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 224508_at5 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 238664_s_at8 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 224508_at2 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 238664_s_at6 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 224508_at9 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 224508_at3 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 224507_s_at5 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 238664_s_at11 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 224507_s_at11 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 238664_s_at1 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 238664_s_at4 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 224507_s_at9 - -
          Human Genome U95 Set 64967_PM_at - -
          Human Genome U95 Set 64967_at - -
          Human Genome U95 Set 86303_PM_i_at - -
          Human Genome U95 Set 86303_i_at - -
          Human Genome U133 Set 224508_PM_at - -
          Human Genome U133 Set 238664_s_at - -
          Human Genome U133 Set 238664_PM_s_at - -
          Human Genome U133 Set 224507_PM_s_at - -
          Human Genome U133 Set 224507_s_at - -
          Human Genome U133 Set 224508_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A009139 - -
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A009139 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline