Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs04939185_m1
          See other MIR100HG GE Assays ›
          Gene Symbol:
          MIR100HG
          Gene Name:
          mir-100-let-7a-2 cluster host gene
          Gene Aliases:
          AGD1, linc-NeD125, lncRNA-N2
          Chromosome Location:
          Chr.11: 122089103 - 122203062 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs04939185_m1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4426961
          Price 434.00
          Your Price
          Online offer: 407.65
          407.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: MIR100HG
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_137189.1 1 - 2 790 115
          GenBank mRNA DA769636.1 - 1 - 2 319 115
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Transcript Location Amplicon Length
          GenBankmRNA DA781959.1 - 1 - 2 237 Chr. 11 - 122091397 - 122101676 [-] on Build GRCh38 115
          GenBankmRNA DA496290.1 - 1 - 2 62 Chr. 11 - 122091217 - 122101501 [-] on Build GRCh38 115
          GenBankmRNA DB016378.1 - 1 - 2 244 Chr. 11 - 122091401 - 122101682 [-] on Build GRCh38 115
          GenBankmRNA DA775917.1 - 1 - 2 247 Chr. 11 - 122091403 - 122101686 [-] on Build GRCh38 115
          GenBankmRNA AB485961.1 - 1 - 2 247 Chr. 11 - 122091162 - 122101686 [-] on Build GRCh38 115
          GenBankmRNA DA507800.1 - 1 - 2 245 Chr. 11 - 122091408 - 122101683 [-] on Build GRCh38 115
          GenBankmRNA DA509493.1 - 1 - 2 358 Chr. 11 - 122091519 - 122101797 [-] on Build GRCh38 115
          GenBankmRNA DA695972.1 - 1 - 2 252 Chr. 11 - 122091411 - 122101691 [-] on Build GRCh38 115
          GenBankmRNA DA753378.1 - 1 - 2 244 Chr. 11 - 122091404 - 122101683 [-] on Build GRCh38 115
          GenBankmRNA DA794213.1 - 1 - 2 244 Chr. 11 - 122091433 - 122101683 [-] on Build GRCh38 115
          GenBankmRNA DA520667.1 - 1 - 2 294 Chr. 11 - 122091459 - 122101733 [-] on Build GRCh38 115
          GenBankmRNA DA943465.1 - 1 - 2 244 Chr. 11 - 122091395 - 122101683 [-] on Build GRCh38 115
          GenBankmRNA DA508241.1 - 1 - 2 252 Chr. 11 - 122091408 - 122101691 [-] on Build GRCh38 115
          GenBankmRNA DA516609.1 - 1 - 2 247 Chr. 11 - 122091437 - 122101686 [-] on Build GRCh38 115
          GenBankmRNA DA489334.1 - 1 - 2 363 Chr. 11 - 122091548 - 122101798 [-] on Build GRCh38 115
          GenBankmRNA DA155984.1 - 1 - 2 278 Chr. 11 - 122091580 - 122101716 [-] on Build GRCh38 115
          GenBankmRNA DA525750.1 - 1 - 2 348 Chr. 11 - 122091517 - 122101786 [-] on Build GRCh38 115
          GenBankmRNA DA114929.1 - 1 - 2 247 Chr. 11 - 122091413 - 122101686 [-] on Build GRCh38 115
          GenBankmRNA DA486000.1 - 1 - 2 247 Chr. 11 - 122091418 - 122101686 [-] on Build GRCh38 115
          GenBankmRNA DA502281.1 - 1 - 2 247 Chr. 11 - 122091433 - 122101686 [-] on Build GRCh38 115
          GenBankmRNA DA505919.1 - 1 - 2 249 Chr. 11 - 122091419 - 122101686 [-] on Build GRCh38 115
          GenBankmRNA DA509111.1 - 1 - 2 247 Chr. 11 - 122091396 - 122101686 [-] on Build GRCh38 115
          GenBankmRNA DA513936.1 - 1 - 2 264 Chr. 11 - 122091429 - 122101703 [-] on Build GRCh38 115
          GenBankmRNA DA754062.1 - 1 - 2 263 Chr. 11 - 122091632 - 122101702 [-] on Build GRCh38 115
          GenBankmRNA DA510132.1 - 1 - 2 245 Chr. 11 - 122091417 - 122101683 [-] on Build GRCh38 115
          GenBankmRNA DA499676.1 - 1 - 2 263 Chr. 11 - 122091441 - 122101702 [-] on Build GRCh38 115
          GenBankmRNA DA787358.1 - 1 - 2 246 Chr. 11 - 122091417 - 122101683 [-] on Build GRCh38 115

          Adjacent Gene Details

          Gene name Gene Symbol Alias Distance Relative Direction Location Chromsome
          Upstream microRNA 125b-1 MIR125B1 MIRN125B1,
          mir-125b-1
          Sense Chr. 11 - 122099757 - 122099844 on NCBI Build GRCh38
          Downstream BH3-like motif containing,
          cell death inducer
          BLID BRCC2 13.1kb Sense Chr. 11 - 122115354 - 122116215 on NCBI Build GRCh38

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Homo sapiens Probe spans exons

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline