Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs04942251_m1
          See other FOXP4-AS1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          FOXP4-AS1
          Gene Name:
          FOXP4 antisense RNA 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.6: 41523895 - 41548621 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs04942251_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: FOXP4-AS1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_126417.1 1 - 2 159 113
          GenBank mRNA BG028463.1 - 1 - 2 92 113

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Recommended Assay Homo sapiens Inventoried Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011790.hg.1 ENST00000414386.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011790.hg.1 ENST00000414386.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011790.hg.1 ENST00000414386.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011790.hg.1 ENST00000414386.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011790.hg.1 ENST00000432751.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011790.hg.1 ENST00000432751.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011790.hg.1 ENST00000439386.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011790.hg.1 ENST00000439386.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011790.hg.1 ENST00000440194.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011790.hg.1 ENST00000440194.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011790.hg.1 ENST00000440194.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011790.hg.1 ENST00000454812.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011790.hg.1 ENST00000454812.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011790.hg.1 NR_126415.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011790.hg.1 NR_126415.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011790.hg.1 NR_126416.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011790.hg.1 NR_126416.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011790.hg.1 NR_126417.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011790.hg.1 NR_126417.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600011790.hg.1 NR_126417.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011790.hg.1 ENST00000414386.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011790.hg.1 ENST00000414386.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011790.hg.1 ENST00000414386.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011790.hg.1 ENST00000414386.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011790.hg.1 ENST00000432751.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011790.hg.1 ENST00000432751.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011790.hg.1 ENST00000439386.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011790.hg.1 ENST00000439386.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011790.hg.1 ENST00000440194.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011790.hg.1 ENST00000440194.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011790.hg.1 ENST00000440194.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011790.hg.1 ENST00000454812.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011790.hg.1 ENST00000454812.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011790.hg.1 NR_126415.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011790.hg.1 NR_126415.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011790.hg.1 NR_126416.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011790.hg.1 NR_126416.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011790.hg.1 NR_126417.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011790.hg.1 NR_126417.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0600011790.hg.1 NR_126417.1 Refseq

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-h9fps:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline