Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs05017602_s1
          See other ZNF234 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          ZNF234
          Gene Name:
          zinc finger protein 234
          Gene Aliases:
          HZF4, ZNF269
          Chromosome Location:
          Chr.19: 44141554 - 44160313 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs05017602_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: ZNF234
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001144824.2 NP_001138296.1 6 637 124
          NM_006630.3 NP_006621.1 6 755 124
          XM_006722974.4 XP_006723037.1 6 1087 124
          XM_017026149.2 XP_016881638.1 6 898 124
          XM_017026150.2 XP_016881639.1 6 719 124
          XM_017026151.2 XP_016881640.1 5 662 124
          XM_047438060.1 XP_047294016.1 6 601 124
          XM_047438061.1 XP_047294017.1 5 1299 124
          XM_047438062.1 XP_047294018.1 5 544 124
          XM_047438063.1 XP_047294019.1 5 994 124
          GenBank mRNA AH012544.2 - 1 224 124
          AK289843.1 - 6 694 124
          AK314064.1 - 6 634 125
          BC007303.1 - 6 684 124
          X78927.1 - 3 431 124

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Homo sapiens Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene ZNF234

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          regulation of transcription, DNA-templated
          DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          zinc ion binding
          sequence-specific DNA binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 ENST00000426739.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 ENST00000426739.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 ENST00000426739.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 ENST00000426739.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 ENST00000426739.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 ENST00000426739.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 ENST00000426739.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 ENST00000426739.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 ENST00000426739.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 ENST00000590748.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 ENST00000590748.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 ENST00000590748.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 ENST00000590795.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 ENST00000590795.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 ENST00000590795.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 ENST00000590795.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 ENST00000590795.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 ENST00000590795.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 ENST00000590795.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 ENST00000592437.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 ENST00000592437.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 ENST00000592437.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 ENST00000592437.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 ENST00000592437.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 ENST00000592437.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 ENST00000592437.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 ENST00000592437.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 NM_001144824.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 NM_001144824.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 NM_001144824.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 NM_001144824.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 NM_001144824.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 NM_001144824.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 NM_001144824.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 NM_001144824.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 NM_001144824.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 NM_006630.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 NM_006630.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 NM_006630.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 NM_006630.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 NM_006630.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 NM_006630.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 NM_006630.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 NM_006630.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 NM_006630.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900008254.hg.1 NM_006630.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 ENST00000426739.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 ENST00000426739.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 ENST00000426739.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 ENST00000426739.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 ENST00000426739.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 ENST00000426739.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 ENST00000426739.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 ENST00000426739.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 ENST00000426739.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 ENST00000590748.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 ENST00000590748.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 ENST00000590748.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 ENST00000590795.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 ENST00000590795.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 ENST00000590795.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 ENST00000590795.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 ENST00000590795.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 ENST00000590795.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 ENST00000590795.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 ENST00000592437.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 ENST00000592437.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 ENST00000592437.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 ENST00000592437.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 ENST00000592437.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 ENST00000592437.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 ENST00000592437.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 ENST00000592437.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 NM_001144824.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 NM_001144824.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 NM_001144824.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 NM_001144824.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 NM_001144824.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 NM_001144824.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 NM_001144824.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 NM_001144824.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 NM_001144824.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 NM_006630.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 NM_006630.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 NM_006630.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 NM_006630.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 NM_006630.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 NM_006630.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 NM_006630.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 NM_006630.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 NM_006630.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1900008254.hg.1 NM_006630.2 Refseq

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline