Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00431816_m1
          See other APOC1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Apoc1
          Gene Name:
          apolipoprotein C-I
          Gene Aliases:
          Apo-CIB, ApoC-IB, apo-CI, apoC-I
          Chromosome Location:
          Chr.7: 19689480 - 19692659 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00431816_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Apoc1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001110009.2 NP_001103479.1 3 - 4 271 79
          NM_007469.5 NP_031495.1 2 - 3 393 79
          GenBank mRNA AK011358.1 - 2 - 3 308 79
          BC019398.1 - 3 - 4 246 5124986 79
          BC035445.1 - 3 - 4 258 79
          BC094638.1 - 2 - 3 240 875610 79
          BY087738.1 - 3 - 4 272 79
          CB947285.1 - 2 - 3 360 79

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700002496.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Apoc1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          apolipoprotein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          triglyceride metabolic process
          transport
          lipid transport
          cholesterol metabolic process
          lipoprotein metabolic process

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1975370 NM_007469.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1975370 NM_001110009.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1975370 BC019398.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1975370 BC035445.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1975370 BC094638.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 352718 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 324671 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1975370 NM_007469.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1975370 NM_001110009.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1975370 BC019398.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1975370 BC035445.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1975370 BC094638.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P164504 NM_007469.4 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P164504 AK011358.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P164504 NM_001110009.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P164504 BC019398.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P164504 BC035445.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24994763 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24994764 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24994747 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24994761 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24994735 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24994767 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24994759 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24994769 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24994749 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24994742 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24994733 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24994753 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24994750 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24994765 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24994757 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24994758 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24994760 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24994739 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24994737 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24994755 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24994745 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24994741 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24994751 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P01484469 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P164504 NM_007469.4 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P164504 AK011358.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P164504 NM_001110009.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P164504 BC019398.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P164504 BC035445.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P109788 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P01484469 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06099521 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06099525 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05935045 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05935055 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05935057 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05935049 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06099524 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06099522 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994801 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994761 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994787 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994789 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994747 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994788 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994765 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994769 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994780 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994712 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994707 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994719 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994762 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994793 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994713 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994723 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994753 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994735 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994758 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994700 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994709 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994796 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994767 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994785 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994705 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994733 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994777 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994736 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994745 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994759 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994790 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994774 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994779 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994760 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994739 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994804 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994731 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994749 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994751 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994703 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994742 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994741 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994800 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994775 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994732 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994755 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994764 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994722 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24994795 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06654897 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06487123 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24994761 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06121313 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06099520 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05935057 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06099524 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24994767 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05935055 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24994745 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06099523 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24994769 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05935051 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24994735 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06654898 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24994762 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06487124 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06121321 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24994739 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06099525 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24994760 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24994749 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06121318 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06099521 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06099522 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05892133 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560622 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560620 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560623 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560621 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560619 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1417561_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10560618 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1417561_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1417561_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 11812_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 11812_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700022020.mm.1 NM_001110009.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700022020.mm.1 NM_007469.5 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700022020.mm.1 TC0700002496.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700022023.mm.1 NM_007469.5 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700022023.mm.1 TC0700002496.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700022026.mm.1 NM_001110009.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700022026.mm.1 NM_007469.5 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700022026.mm.1 TC0700002496.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700022021.mm.1 NM_001110009.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700022021.mm.1 NM_007469.5 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700022021.mm.1 TC0700002496.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700022019.mm.1 NM_001110009.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700022019.mm.1 NM_007469.5 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700022019.mm.1 TC0700002496.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700022025.mm.1 NM_001110009.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700022025.mm.1 NM_007469.5 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700022025.mm.1 TC0700002496.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1417561_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1417561_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 93354_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 93354_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1417561_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1417561_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1417561_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1417561_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 603303 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5900066 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6220408 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005900066 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006220408 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2599794 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1228469 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2599794 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1228469 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl31674.3.1_6-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl00021.1_10-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6220408 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5900066 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl31674.3.1_6-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl00021.1_10-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5900066 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6220408 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2599794 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1228469 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2599794 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1228469 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline