Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00432403_m1
          See other CD36 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cd36
          Gene Name:
          CD36 antigen
          Gene Aliases:
          FAT, GPIV, Scarb3
          Chromosome Location:
          Chr.5: 17781690 - 17888959 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00432403_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information
          • Citations (2)

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cd36
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001159555.1 NP_001153027.1 8 - 9 1214 104
          NM_001159556.1 NP_001153028.1 8 - 9 1074 104
          NM_001159557.1 NP_001153029.1 9 - 10 1125 104
          NM_001159558.1 NP_001153030.1 9 - 10 1241 104
          NM_007643.4 NP_031669.3 8 - 9 1217 104
          GenBank mRNA AK052825.1 - 8 - 9 1018 104
          AK128908.1 - 9 - 10 1018 104
          AK150648.1 - 8 - 9 1038 104
          AK150865.1 - 4 - 5 412 104
          AK151355.1 - 8 - 9 1053 104
          AK152642.1 - 3 - 4 209 104
          AK152904.1 - 6 - 7 724 104
          AK172162.1 - 9 - 10 1063 104
          BC010262.1 - 8 - 9 1026 3481681 104
          L23108.1 - 8 - 9 1035 104

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0500001992.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Apoptosis Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Mouse lipid regulated genes 1700 Inventoried Mouse_lipid_regulated_genes Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cd36

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          membrane trafficking regulatory protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          long-chain fatty acid metabolic process
          positive regulation of cell-matrix adhesion
          pattern recognition receptor signaling pathway
          negative regulation of systemic arterial blood pressure
          fatty acid metabolic process
          triglyceride metabolic process
          transport
          receptor-mediated endocytosis
          phagocytosis, recognition
          cell adhesion
          signal transduction
          cell surface receptor signaling pathway
          nitric oxide mediated signal transduction
          response to mechanical stimulus
          negative regulation of gene expression
          positive regulation of macrophage derived foam cell differentiation
          positive regulation of cholesterol storage
          fatty acid transport
          long-chain fatty acid transport
          plasma membrane long-chain fatty acid transport
          negative regulation of angiogenesis
          fatty acid oxidation
          lipid storage
          cGMP-mediated signaling
          positive regulation of blood coagulation
          cholesterol transport
          positive regulation of interleukin-12 production
          positive regulation of interleukin-6 production
          positive regulation of tumor necrosis factor production
          plasma lipoprotein particle clearance
          low-density lipoprotein particle clearance
          lipoprotein transport
          negative regulation of transcription factor import into nucleus
          positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          apoptotic cell clearance
          positive regulation of MAPK cascade
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter in response to oxidative stress
          negative regulation of growth of symbiont in host
          long-chain fatty acid import
          positive regulation of cytokine secretion
          positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
          defense response to Gram-positive bacterium
          low-density lipoprotein particle mediated signaling
          positive regulation of phagocytosis, engulfment
          positive regulation of macrophage cytokine production
          cellular response to bacterial lipopeptide
          cellular response to lipopolysaccharide
          cellular response to lipoteichoic acid
          cellular response to hydroperoxide
          regulation of removal of superoxide radicals
          positive regulation of blood microparticle formation
          positive regulation of reactive oxygen species metabolic process
          low-density lipoprotein receptor activity
          protein binding
          high-density lipoprotein particle binding
          lipid binding
          low-density lipoprotein particle binding
          transforming growth factor beta binding
          thrombospondin receptor activity
          oleic acid binding
          lipoteichoic acid receptor activity
          lipoprotein particle binding

          MicroArray Probes:

          ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 924625 - -

          Back To Top
           

          Citations (2)

          CpG inhibits pro-B cell expansion through a cathepsin B-dependent mechanism.
          Authors
          Lalanne AI, Moraga I, Hao Y, Pereira JP, Alves NL, Huntington ND, Freitas AA, Cumano A, Vieira P
          Journal
          J Immunol - Page No 5678 (Sat May 15 00:00:00 EDT 2010)
          Volume (Year)
          184 (2010)
          Product Usage
          -
          Fibroblast growth factor 21 corrects obesity in mice.
          Authors
          Coskun T, Bina HA, Schneider MA, Dunbar JD, Hu CC, Chen Y, Moller DE, Kharitonenkov A
          Journal
          Endocrinology - Page No 6018 (Mon Dec 01 00:00:00 EST 2008)
          Volume (Year)
          149 (2008)
          Product Usage
          -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline