Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00433016_m1
          See other EFNB3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Efnb3
          Gene Name:
          ephrin B3
          Gene Aliases:
          EFL-6, ELF-3, Elk-L3, Epl8, LERK-8, NLERK-2
          Chromosome Location:
          Chr.11: 69554092 - 69560595 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00433016_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Efnb3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_007911.5 NP_031937.1 1 - 2 548 76
          GenBank mRNA AF025288.1 - 1 - 2 166 76
          AK048305.1 - 1 - 2 492 76
          BC052001.1 - 1 - 2 365 5695429 76
          BC058617.1 - 1 - 2 481 5695418 76
          CJ065252.1 - 1 - 2 549 76

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100003046.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Efnb3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          membrane-bound signaling molecule

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          multicellular organism development
          nervous system development
          axon guidance
          adult walking behavior
          axon choice point recognition
          cell differentiation
          ephrin receptor signaling pathway
          ephrin receptor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27895685 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27895681 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27895788 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P495565 BC058617.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P495565 AK048305.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P495565 BC052001.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P495565 NM_007911.5 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P495565 BC058617.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P495565 AK048305.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P495565 BC052001.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P495565 NM_007911.5 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 80427 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 420655 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 172500 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 123115 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P110161 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P495565 BC058617.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P495565 AK048305.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P495565 BC052001.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P495565 NM_007911.5 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P495565 BC058617.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P495565 AK048305.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P495565 BC052001.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P495565 NM_007911.5 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P495565 BC058617.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P495565 AK048305.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P495565 BC052001.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P495565 NM_007911.5 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P495565 BC058617.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P495565 AK048305.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P495565 BC052001.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P495565 NM_007911.5 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27895797 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27895784 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27895773 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27895789 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27895782 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27895795 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27895778 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27895785 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27895786 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27895792 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27895777 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27895770 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27895775 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27895772 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27895780 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27895791 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27895790 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27895793 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27895768 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27895769 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P110161 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P02355752 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P495565 BC058617.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P495565 AK048305.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P495565 BC052001.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P495565 NM_007911.5 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P495565 BC058617.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P495565 AK048305.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P495565 BC052001.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P495565 NM_007911.5 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P107979 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P129344 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P110161 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09594207 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09579088 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09579090 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09579099 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09594237 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27895685 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27895788 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27895681 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895766 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895698 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895752 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895667 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895768 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895739 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895789 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895689 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895769 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895707 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895703 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895738 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895747 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895772 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895793 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895669 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895745 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895734 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895791 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895701 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895785 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895721 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895782 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895784 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895695 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895711 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895737 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895712 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895780 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895746 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895754 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895730 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895665 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895775 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895719 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895760 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895750 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895795 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895706 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895696 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895758 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895790 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895728 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895742 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895681 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895736 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895786 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895699 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895673 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895764 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895797 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895690 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895677 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895683 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895670 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895679 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895685 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895726 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895723 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895675 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895732 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27895777 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27895793 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27895736 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27895745 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09594207 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27895747 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27895742 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27895768 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27895780 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09579079 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27895760 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09063086 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27895772 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27895795 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27895790 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27895797 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09063101 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27895746 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27895737 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27895777 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27895758 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27895784 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27895738 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27895789 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27895734 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27895786 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27895739 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27895752 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27895769 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09063091 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27895782 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09063096 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10387486 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10387485 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10387491 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10387488 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10387489 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10387484 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10387487 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10387490 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1423085_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10387483 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1423085_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1423085_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 13643_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 13643_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027834.mm.1 NM_007911.5.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027834.mm.1 NM_007911.5 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027834.mm.1 TC1100003046.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027833.mm.1 NM_007911.5.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027833.mm.1 NM_007911.5 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027833.mm.1 TC1100003046.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027832.mm.1 NM_007911.5.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027832.mm.1 NM_007911.5 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027832.mm.1 TC1100003046.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027831.mm.1 NM_007911.5.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027831.mm.1 NM_007911.5 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027831.mm.1 TC1100003046.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027830.mm.1 NM_007911.5.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027830.mm.1 NM_007911.5 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027830.mm.1 TC1100003046.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1423085_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1423085_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 94160_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 103692_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 103692_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 94160_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1423085_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1423085_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1423085_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1423085_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 732227 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5570594 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005570594 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2681212 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2681212 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl40030.5_246-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5570594 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl40030.5_246-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5570594 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2681212 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2681212 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline