Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00433601_m1
          See other GIP GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gip
          Gene Name:
          gastric inhibitory polypeptide
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.11: 96024534 - 96031296 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00433601_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gip
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_008119.2 NP_032145.2 3 - 4 335 63
          GenBank mRNA AK008308.1 - 3 - 4 335 63
          AK008525.1 - 2 - 3 191 63
          BC104314.1 - 3 - 4 325 40044479 63
          BC104315.1 - 3 - 4 325 40044480 63
          U34295.1 - 2 - 3 238 63

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100001480.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Gip

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          memory
          adult locomotory behavior
          response to acidic pH
          positive regulation of glucose transport
          sensory perception of pain
          endocrine pancreas development
          positive regulation of insulin secretion
          exploration behavior
          positive regulation of cAMP-mediated signaling
          positive regulation of synaptic transmission
          long-term synaptic potentiation
          positive regulation of glucagon secretion
          triglyceride homeostasis
          receptor binding
          hormone activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P313098 NM_008119.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P313098 AK008308.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P313098 BC104314.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P313098 BC104315.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P313098 U34295.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P313098 NM_008119.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P313098 AK008308.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P313098 BC104314.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P313098 BC104315.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P313098 U34295.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 420990 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 282582 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 632484 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 917082 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 114493 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P101711 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P313098 NM_008119.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P313098 AK008308.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P313098 BC104314.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P313098 BC104315.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P313098 U34295.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P313098 NM_008119.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P313098 AK008308.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P313098 BC104314.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P313098 BC104315.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P313098 U34295.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P313098 NM_008119.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P313098 AK008308.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P313098 BC104314.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P313098 BC104315.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P313098 U34295.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P313098 NM_008119.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P313098 AK008308.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P313098 BC104314.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P313098 BC104315.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P313098 U34295.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28042030 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28042027 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28042017 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28042015 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28042058 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28042023 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28042018 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28042028 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28042010 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28042032 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28042033 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28042034 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28042022 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28042056 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28042024 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28042054 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28042013 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28042025 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28042012 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P101711 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P313098 NM_008119.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P313098 AK008308.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P313098 BC104314.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P313098 BC104315.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P313098 U34295.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P313098 NM_008119.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P313098 AK008308.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P313098 BC104314.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P313098 BC104315.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P313098 U34295.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P131289 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P101711 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09360465 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28041996 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28042052 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28042027 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28042001 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28042047 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28041984 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28042077 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28042017 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28042012 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28041992 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28042071 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28042043 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28042002 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28042060 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28042015 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28042075 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28042091 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28041989 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28042032 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28042030 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28041991 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28042033 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28042025 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28042013 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28042008 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28042068 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28042007 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28042023 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28042045 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28041994 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28042063 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28042087 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28042050 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28042067 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28042020 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28042066 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28042088 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28041986 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28042028 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28042059 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28042080 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28041982 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28042058 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28042054 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28042085 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09482154 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28041994 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28042002 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28042001 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09623239 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28042008 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28042050 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28041991 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28042051 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28042017 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28042025 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09360458 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28042012 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09315326 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09713507 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09619763 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28042058 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28041996 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28042022 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28041986 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28042007 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28042045 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28042030 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28042018 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28042032 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28042010 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09385194 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09416576 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28042033 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28041998 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09482149 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28042047 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28041995 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28042013 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09360466 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28042034 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28042052 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28042054 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28042023 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10380583 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10380586 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10380588 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10380585 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10380587 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10380584 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10380582 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1449908_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10380581 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1449908_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1449908_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 14607_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 14607_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100013724.mm.1 NM_008119.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100013724.mm.1 NM_008119.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100013724.mm.1 TC1100001480.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1449908_at - -
          Mouse Expression Set 430 1449908_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 98858_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 98858_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 165934_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 165934_f_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1449908_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1449908_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1449908_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1449908_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 680249 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3170364 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003170364 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2986549 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2986549 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_31982339-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3170364 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip GI_31982339-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3170364 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2986549 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2986549 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) GI_31982339-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline