Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00433939_m1
          See other SERPIND1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Serpind1
          Gene Name:
          serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade D, member 1
          Gene Aliases:
          AA985900, AI303446, HCII, Hcf2
          Chromosome Location:
          Chr.16: 17331339 - 17343574 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00433939_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Serpind1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_008223.3 NP_032249.3 3 - 4 1317 94
          GenBank mRNA BC034543.1 - 2 - 3 1124 4158625 94
          BC089610.1 - 3 - 4 1273 6768311 94
          U07425.1 - 2 - 3 1184 94

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1600000214.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Serpind1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease inhibitor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          blood coagulation
          hemostasis
          negative regulation of peptidase activity
          negative regulation of endopeptidase activity
          serine-type endopeptidase inhibitor activity
          heparin binding
          peptidase inhibitor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P468140 BC089610.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P468140 U07425.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P468140 BC034543.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P468140 NM_008223.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P468140 BC089610.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P468140 U07425.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P468140 BC034543.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P468140 NM_008223.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P122208 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P468140 BC089610.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P468140 U07425.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P468140 BC034543.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P468140 NM_008223.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P468140 BC089610.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P468140 U07425.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P468140 BC034543.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P468140 NM_008223.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P468140 BC089610.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P468140 U07425.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P468140 BC034543.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P468140 NM_008223.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P468140 BC089610.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P468140 U07425.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P468140 BC034543.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P468140 NM_008223.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30573264 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30573270 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30573252 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30573277 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30573275 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30573249 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30573258 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30573266 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30573267 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30573276 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30573251 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30573262 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30573268 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30573278 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30573260 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30573245 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30573243 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30573269 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30573271 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30573255 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30573279 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P468140 BC089610.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P468140 U07425.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P468140 BC034543.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P468140 NM_008223.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P468140 BC089610.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P468140 U07425.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P468140 BC034543.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P468140 NM_008223.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P109104 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P103350 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12626350 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12626349 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12626347 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12794207 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12662510 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573311 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573306 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573243 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573275 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573227 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573298 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573326 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573240 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573219 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573338 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573343 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573218 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573345 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573230 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573268 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573269 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573277 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573238 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573249 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573222 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573247 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573321 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573334 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573302 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573295 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573283 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573237 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573229 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573291 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573251 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573308 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573234 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573225 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573258 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573259 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573276 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573288 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573312 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573341 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573272 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573317 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573278 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573256 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573232 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573241 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573290 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573300 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573327 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573245 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573305 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573336 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30573333 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30573240 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30573282 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12829347 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30573243 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30573249 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30573276 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30573278 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30573263 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12636654 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12829348 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12833237 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12662510 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30573241 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30573268 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30573264 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30573306 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13001748 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12997428 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30573272 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12478166 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30573288 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30573269 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30573310 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30573308 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30573255 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30573245 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30573262 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30573238 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30573298 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30573253 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12833250 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30573309 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30573266 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30573256 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30573283 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30573300 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30573297 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30573232 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12833251 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30573227 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30573284 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30573234 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12636646 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30573229 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30573279 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30573251 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30573259 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30573275 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30573305 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30573267 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12833241 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30573252 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30573277 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30573295 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30573258 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10433994 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10433995 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10433992 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10433990 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10433993 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10433989 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10433991 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1418680_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10433988 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1418680_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1418680_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 15160_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 15160_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600001763.mm.1 NM_008223.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600001763.mm.1 TC1600000214.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1418680_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1418680_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 100966_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 100966_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1418680_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1418680_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1418680_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1418680_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 335266 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6110059 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006110059 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2731446 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2731446 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl49379.3.1_0-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6110059 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl49379.3.1_0-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6110059 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2731446 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2731446 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline