Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00435446_s1
          See other OLFR15 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr15
          Gene Name:
          olfactory receptor 15
          Gene Aliases:
          MOR256-17, OR3
          Chromosome Location:
          Chr.16: 3838975 - 3839913 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00435446_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr15
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_008762.2 NP_032788.2 1 551 72
          GenBank mRNA BC100679.1 - 1 549 72
          BC100680.1 - 1 550 72
          BC100685.1 - 1 550 72
          BC115838.1 - 1 550 72

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1600000013.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr15

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          response to stimulus
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          signal transducer activity
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P246428 BC100679.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P246428 BC100680.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P246428 NM_008762.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P246428 BC100685.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P246428 BC115838.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P246428 BC100679.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P246428 BC100680.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P246428 NM_008762.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P246428 BC100685.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P246428 BC115838.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P172124 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P246428 BC100679.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P246428 BC100680.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P246428 NM_008762.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P246428 BC100685.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P246428 BC115838.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P246428 BC100679.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P246428 BC100680.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P246428 NM_008762.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P246428 BC100685.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P246428 BC115838.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P246428 BC100679.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P246428 BC100680.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P246428 NM_008762.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P246428 BC100685.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P246428 BC115838.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P246428 BC100679.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P246428 BC100680.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P246428 NM_008762.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P246428 BC100685.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P246428 BC115838.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30506757 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30506742 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30506724 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30506712 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30506710 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30506723 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30506708 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30506713 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30506750 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30506751 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30506717 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30506719 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30506722 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30506752 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30506731 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30506736 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30506740 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30506709 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30506707 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30506743 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30506741 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30506720 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30506748 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30506734 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30506729 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30506739 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30506746 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30506744 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30506715 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30506727 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30506755 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30506758 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30506760 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P172124 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P246428 BC100679.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P246428 BC100680.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P246428 NM_008762.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P246428 BC100685.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P246428 BC115838.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P246428 BC100679.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P246428 BC100680.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P246428 NM_008762.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P246428 BC100685.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P246428 BC115838.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P126111 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P172124 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12788580 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12788578 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12788588 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30506698 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30506724 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30506688 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30506801 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30506804 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30506795 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30506699 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30506702 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30506774 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30506717 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30506696 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30506797 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30506740 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30506707 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30506746 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30506690 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30506729 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30506781 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30506710 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30506739 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30506712 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30506722 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30506708 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30506785 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30506715 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30506741 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30506789 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30506783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30506791 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30506693 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30506743 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30506787 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30506806 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30506790 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30506793 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30506686 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30506744 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30506701 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30506705 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30506777 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30506723 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30506728 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30506717 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30506744 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30506746 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30506696 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30506741 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30506743 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12788580 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30506731 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12725953 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30506721 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12971219 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30506739 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30506712 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12788588 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30506720 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30506704 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30506723 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30506729 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30506736 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30506707 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12971216 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12504254 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30506727 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30506713 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30506705 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30506699 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30506715 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12632431 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30506734 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30506732 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30506710 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30506708 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30506735 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30506724 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10433213 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1422372_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10433212 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422372_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422372_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 18312_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 18312_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600000059.mm.1 NM_008762.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600000059.mm.1 NM_008762.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600000059.mm.1 TC1600000013.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1422372_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422372_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101303_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101303_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422372_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422372_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422372_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422372_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 671729 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 380053 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 380053 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000380053 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2697137 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2697137 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl1391.1.1_109-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 380053 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl1391.1.1_109-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 380053 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2697137 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2697137 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline