Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00436685_g1
          See other SSTR2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Sstr2
          Gene Name:
          somatostatin receptor 2
          Gene Aliases:
          SSTR-2, Smstr-2, Smstr2, sst2
          Chromosome Location:
          Chr.11: 113619481 - 113625895 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00436685_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Sstr2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_009217.4 NP_033243.2 2 - 3 1230 78

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100001859.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Mouse Tumor Metastasis Panel 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Sstr2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of muscle contraction
          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          adenylate cyclase-inhibiting G-protein coupled receptor signaling pathway
          neuropeptide signaling pathway
          chemical synaptic transmission
          negative regulation of cell proliferation
          peristalsis
          somatostatin signaling pathway
          cellular response to glucocorticoid stimulus
          cellular response to estradiol stimulus
          signal transducer activity
          G-protein coupled receptor activity
          somatostatin receptor activity
          PDZ domain binding
          neuropeptide binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28143020 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28143021 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28143022 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28143023 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28143026 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28143028 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2065424 NM_001042606.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2065424 NM_009217.3 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 120127 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2065424 NM_001042606.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2065424 NM_009217.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P124611 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P02433778 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P238165 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P135371 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P124611 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28143028 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28143020 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28143021 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28143022 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28143023 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28143026 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28142995 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143103 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143010 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143017 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143011 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143020 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143049 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143067 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143047 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143070 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143068 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143019 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143063 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143120 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143095 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143022 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143018 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143023 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143077 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143084 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143065 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143015 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143064 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143090 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143100 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143062 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28142999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143028 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143013 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143101 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143001 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143104 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143034 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143091 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143036 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28142998 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143040 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143088 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143030 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143128 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143054 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143050 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143039 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143055 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143026 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143110 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143072 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143043 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143089 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143108 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143045 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143033 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143097 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143006 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143071 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143093 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143060 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143074 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143085 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143107 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143057 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143106 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143117 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28142993 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143111 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143122 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143002 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28143014 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143103 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143071 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143068 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09649192 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143045 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143040 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143049 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28142993 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09313171 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143013 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143006 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09420756 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143072 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143100 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09141302 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143007 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143097 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143104 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143047 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143088 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09059558 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143062 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09349017 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09313175 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143085 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09265570 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143010 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143106 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143079 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143074 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143067 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09337102 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09446522 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143063 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143043 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28142999 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143015 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143020 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143060 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143095 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143035 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143084 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09137349 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143115 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143070 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143117 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143114 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143028 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28142995 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09419545 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143077 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09610122 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143039 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143019 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143008 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143057 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09059556 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143050 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143101 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09313170 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143017 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143111 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143036 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143018 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143032 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143065 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143054 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09410619 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28143033 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09337100 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09141304 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09610121 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10382342 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10382343 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10382344 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1422256_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10382341 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422256_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422256_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 20606_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 20606_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100017412.mm.1 NM_009217.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100017412.mm.1 TC1100001859.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100017414.mm.1 NM_009217.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100017414.mm.1 TC1100001859.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1422256_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422256_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 98352_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 98351_PM_g_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 98350_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 98351_g_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 98352_PM_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 98350_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422256_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422256_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422256_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422256_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 516780 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4590687 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4590687 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004590687 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1229577 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1229577 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl40757.3.1_234-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4590687 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl40757.3.1_234-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4590687 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3106619 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3106619 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1229577 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl40757.3.1_234-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline