Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00437411_m1
          See other CHRNE GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Chrne
          Gene Name:
          cholinergic receptor, nicotinic, epsilon polypeptide
          Gene Aliases:
          AChrepsilon, Acre, nAChRE
          Chromosome Location:
          Chr.11: 70614883 - 70619835 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00437411_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Chrne
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_009603.1 NP_033733.1 8 - 9 940 77
          GenBank mRNA X55718.1 - 8 - 9 940 77

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100003104.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Ion Channel Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Chrne

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ligand-gated ion channel

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          skeletal muscle contraction
          transport
          ion transport
          cation transport
          regulation of membrane potential
          cation transmembrane transport
          acetylcholine-activated cation-selective channel activity
          ion channel activity
          extracellular ligand-gated ion channel activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27901658 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27901659 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27901660 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2180470 X55718.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2180470 NM_009603.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 874731 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 197947 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 720812 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P158812 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2180470 X55718.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2180470 NM_009603.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P482820 X55718.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P482820 NM_009603.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P522601 X55718.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P522601 NM_009603.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P522601 AF032863.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27901677 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27901697 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27901714 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27901706 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27901699 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27901673 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27901716 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27901679 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27901695 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27901685 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27901689 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27901702 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27901710 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27901672 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27901687 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27901682 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27901704 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27901680 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27901675 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27901693 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27901698 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27901701 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27901705 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27901691 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27901674 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27901708 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27901712 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27901690 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P158812 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P482820 X55718.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P482820 NM_009603.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P522601 X55718.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P522601 NM_009603.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P522601 AF032863.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P130982 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P158812 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09255650 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09255641 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09666157 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09666156 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09255651 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09255647 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27901658 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27901660 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27901659 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27901682 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27901654 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27901690 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27901717 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27901701 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27901672 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27901661 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27901706 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27901666 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27901685 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27901691 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27901716 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27901695 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27901662 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27901674 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27901687 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27901664 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27901702 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27901658 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27901708 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27901693 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27901718 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27901680 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27901713 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27901675 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27901679 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27901669 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27901677 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27901710 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27901704 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27901653 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09686305 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27901687 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09666156 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27901679 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27901714 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27901661 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27901691 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27901711 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09614328 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27901672 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27901702 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27901708 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27901682 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27901653 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27901680 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09255650 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27901666 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27901664 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27901675 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27901693 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27901712 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27901718 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09643148 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27901690 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27901659 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27901662 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27901706 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27901698 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27901658 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27901654 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27901704 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09183481 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27901713 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27901669 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27901716 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09255647 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27901677 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27901685 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10387920 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10387917 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10387910 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10387911 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10387915 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10387913 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10387914 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10387916 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10387921 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10387919 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10387912 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10387918 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1420560_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10387909 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420560_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420560_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 11448_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 11448_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100028647.mm.1 NM_009603.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100028647.mm.1 NM_009603.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100028647.mm.1 TC1100003104.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1420560_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1420560_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 92965_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 92965_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 92967_PM_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 92967_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 92966_PM_g_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 92966_g_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420560_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420560_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1420560_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1420560_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 355219 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3190170 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3190170 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003190170 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2706323 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2706323 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl39993.11.1_1-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3190170 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl39993.11.1_1-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3190170 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2706326 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2706326 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline