Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00439312_g1
          See other HESX1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Hesx1
          Gene Name:
          homeobox gene expressed in ES cells
          Gene Aliases:
          HES-1, Rpx
          Chromosome Location:
          Chr.14: 26994420 - 27002329 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00439312_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Hesx1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_010420.2 NP_034550.2 2 - 3 715 71
          GenBank mRNA AK082831.1 - 2 - 3 363 71
          BC132051.1 - 2 - 3 541 40130328 71
          BC132053.1 - 2 - 3 541 40130330 71
          BC145262.1 - 2 - 3 540 9053815 71
          U40720.1 - 2 - 3 713 71
          X80040.1 - 2 - 3 423 71

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1400000268.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Hesx1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          helix-turn-helix transcription factor homeodomain transcription factor DNA-binding transcription factor gene-specific transcriptional regulator

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          multicellular organism development
          brain development
          otic vesicle formation
          nose development
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          forebrain morphogenesis
          DNA binding
          chromatin binding
          protein binding
          protein C-terminus binding
          transcription factor binding
          sequence-specific DNA binding
          protein N-terminus binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P133269 X80040.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P133269 U40720.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P133269 NM_010420.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P133269 AK082831.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 646346 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P159528 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P133269 X80040.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P133269 U40720.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P133269 NM_010420.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P133269 AK082831.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P477522 U40720.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29484507 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29484498 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29484517 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29484519 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29484522 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29484509 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29484496 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29484506 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29484513 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29484504 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29484508 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29484518 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29484502 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29484524 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29484516 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29484501 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29484514 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29484511 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29484497 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29484526 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29484521 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29484525 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29484499 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P159528 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P477522 U40720.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P116892 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P133269 X80040.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P133269 U40720.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P133269 NM_010420.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P133269 AK082831.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P159528 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11335768 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11403528 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11335765 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11335771 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11335763 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484475 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484566 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484489 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484565 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484530 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484516 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484485 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484497 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484568 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484531 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484477 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484552 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484486 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484511 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484551 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484564 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484562 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484572 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484554 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484473 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484544 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484471 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484501 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484521 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484466 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484494 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484559 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484534 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484508 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484543 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484522 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484528 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484468 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484502 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484514 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484542 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484540 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484519 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484465 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484463 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484517 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484469 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484483 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484524 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484492 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484574 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484499 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484535 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484495 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484569 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484545 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484556 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484506 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484539 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484533 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484498 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484467 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484537 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29484548 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29484540 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29484551 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11321194 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29484489 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11750470 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29484483 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29484554 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29484517 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29484552 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11458389 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11510209 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29484556 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11765157 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29484514 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29484537 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29484543 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29484495 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29484535 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29484545 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29484508 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11335763 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29484513 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29484544 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11523668 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29484528 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29484532 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29484484 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29484467 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29484530 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11609303 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29484549 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29484526 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29484506 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29484524 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29484542 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29484511 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11523666 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11591723 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29484548 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29484486 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11510210 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29484504 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29484525 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29484534 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29484496 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29484465 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29484559 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11644436 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29484485 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29484516 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29484519 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29484463 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29484492 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10413397 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10413395 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10413396 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10413394 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1420604_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10413393 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420604_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420604_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 15209_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 15209_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400002205.mm.1 NM_010420.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400002205.mm.1 NM_010420.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400002205.mm.1 TC1400000268.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400002204.mm.1 NM_010420.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400002204.mm.1 NM_010420.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400002204.mm.1 TC1400000268.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400002203.mm.1 NM_010420.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400002203.mm.1 NM_010420.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400002203.mm.1 TC1400000268.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400002201.mm.1 NM_010420.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400002201.mm.1 NM_010420.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400002201.mm.1 TC1400000268.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1420604_at - -
          Mouse Expression Set 430 1420604_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 98804_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 98804_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420604_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420604_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1420604_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1420604_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 594573 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4050746 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004050746 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2751927 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2751927 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl46535.4.1_4-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4050746 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl46535.4.1_4-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4050746 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2751927 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2751927 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl46535.4.1_4-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline