Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00443617_m1
          See other GALR3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Galr3
          Gene Name:
          galanin receptor 3
          Gene Aliases:
          Galnr3
          Chromosome Location:
          Chr.15: 79041885 - 79043558 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00443617_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Galr3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_015738.2 NP_056553.2 1 - 2 409 134
          GenBank mRNA BC131950.1 - 1 - 2 409 40130227 134
          BC131952.1 - 1 - 2 409 40130229 134

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1500000663.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Galr3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          adenylate cyclase-inhibiting G-protein coupled receptor signaling pathway
          neuropeptide signaling pathway
          chemical synaptic transmission
          negative regulation of cAMP biosynthetic process
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          galanin receptor activity
          peptide hormone binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30364007 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30364004 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30364006 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30364009 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30364005 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2161380 NM_015738.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2161380 BC131950.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2161380 BC131952.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P128874 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2161380 NM_015738.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2161380 BC131950.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2161380 BC131952.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P509125 NM_015738.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P509125 BC131950.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P509125 BC131952.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30363979 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30363984 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30363986 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30363977 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30364001 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30364000 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30363994 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30363976 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30363978 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30364008 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30364007 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30363997 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30363972 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30363992 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30364012 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30364005 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30364006 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30363989 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30363996 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30363974 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30364003 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30364011 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30363999 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30363988 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30364004 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30363983 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30363990 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30363981 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P128874 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P509125 NM_015738.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P509125 BC131950.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P509125 BC131952.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P128874 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12074321 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11918182 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12074324 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12175530 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12175553 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12074316 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30364009 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30364006 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30364004 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30364005 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30364007 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30363990 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30363984 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30364001 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30363945 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30363934 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30364003 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30363977 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30363937 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30363981 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30364021 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30363988 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30363930 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30363986 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30363997 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30364024 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30364007 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30364014 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30364019 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30364026 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30364015 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30364031 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30364013 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30363976 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30363942 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30363989 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30364005 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30363996 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30363974 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30364018 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30364008 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30363992 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30363936 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30363972 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30363979 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30364011 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30363944 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30364004 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30364006 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30363999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30363931 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30364068 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30363948 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11990178 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30363983 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12074320 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30364014 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12175550 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30363979 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12444998 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12175539 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30363976 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11904469 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30364024 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30364018 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30363984 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30364019 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30364003 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30364011 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30363974 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12015471 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30363999 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30364028 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30363986 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30363994 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12175543 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30363996 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30364000 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12175533 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30363990 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30363977 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12074322 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30363997 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30364031 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30364012 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30363995 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30364001 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30364026 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30363972 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30364013 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10425225 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10425224 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1450581_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10425223 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450581_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450581_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 14429_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 14429_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004937.mm.1 NM_015738.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004937.mm.1 NM_015738.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004937.mm.1 TC1500000663.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1450581_at - -
          Mouse Expression Set 430 1450581_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101806_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101806_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450581_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450581_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450581_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450581_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 633292 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4850113 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4850113 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004850113 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2745797 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2745797 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl014429.2_97-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4850113 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl014429.2_97-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4850113 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2887408 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2887408 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline