Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00444525_m1
          See other APOM GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Apom
          Gene Name:
          apolipoprotein M
          Gene Aliases:
          1190010O19Rik, G3a, NG20
          Chromosome Location:
          Chr.17: 35128997 - 35131752 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00444525_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Apom
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_018816.1 NP_061286.1 5 - 6 573 88
          GenBank mRNA AF207820.1 - 5 - 6 573 88
          AK004530.1 - 5 - 6 618 88
          BC021597.1 - 5 - 6 610 5100655 88

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1700001949.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Transporter 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Apom

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          apolipoprotein transfer/carrier protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transport
          lipid transport
          cholesterol efflux
          high-density lipoprotein particle remodeling
          high-density lipoprotein particle assembly
          high-density lipoprotein particle clearance
          negative regulation of plasma lipoprotein particle oxidation
          lipoprotein metabolic process
          reverse cholesterol transport
          lipid transporter activity
          phospholipid binding
          antioxidant activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31157812 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31157811 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P150236 NM_018816.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P150236 AF207820.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P150236 AK004530.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P150236 NM_018816.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P150236 AF207820.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P150236 AK004530.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 654516 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P146561 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P150236 NM_018816.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P150236 AF207820.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P150236 AK004530.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P150236 NM_018816.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P150236 AF207820.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P150236 AK004530.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P150236 NM_018816.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P150236 AF207820.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P150236 AK004530.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P150236 NM_018816.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P150236 AF207820.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P150236 AK004530.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157795 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157774 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157783 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157797 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157792 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157804 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157776 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157789 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157788 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157787 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157811 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157802 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157784 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157781 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157794 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157779 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157790 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157799 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157809 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157778 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157806 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157775 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157808 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157796 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157793 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P146561 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P150236 NM_018816.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P150236 AF207820.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P150236 AK004530.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P150236 NM_018816.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P150236 AF207820.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P150236 AK004530.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P104575 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P146561 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13242252 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13242265 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13120626 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13120634 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13120633 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13120631 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31157811 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31157812 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157772 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157811 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157790 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157754 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157825 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157708 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157843 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157780 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157838 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157819 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157760 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157707 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157804 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157710 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157826 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157769 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157750 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157815 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157802 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157806 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157779 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157850 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157752 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157792 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157855 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157813 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157831 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157722 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157800 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157840 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157789 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157776 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157852 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157793 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157717 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157705 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157770 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157860 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157809 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157745 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157725 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157781 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157720 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157818 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157848 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157833 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157794 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157857 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157715 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157774 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157827 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157713 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157822 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157729 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157777 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157787 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157859 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157797 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157835 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157747 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157841 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157796 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13335904 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13307839 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13120629 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157780 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157799 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13120637 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157787 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13120626 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157779 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13273278 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157784 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157781 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13120639 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157800 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157796 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157776 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157789 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157794 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13278793 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157774 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10450450 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10450448 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10450445 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10450446 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10450447 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10450449 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1419096_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1419095_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10450444 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1419096_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1419096_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1419095_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1419095_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 55938_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 55938_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700018511.mm.1 NM_018816.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700018511.mm.1 NM_018816.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700018511.mm.1 TC1700001949.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1419095_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1419095_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1419096_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1419096_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 162148_PM_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 93840_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 93840_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 162148_r_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1419095_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1419095_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1419096_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1419096_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1419095_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1419095_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1419096_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1419096_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 804439 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2340010 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002340010 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2769418 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2769418 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl49994.7.1_30-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2340010 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl49994.7.1_30-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2340010 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2916782 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2916782 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2769418 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline