Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00444826_m1
          See other NME4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Nme4
          Gene Name:
          NME/NM23 nucleoside diphosphate kinase 4
          Gene Aliases:
          2610027N22Rik, 2810024O08Rik, 5730493H09Rik, NM23-M4, Nm23M4
          Chromosome Location:
          Chr.17: 26091734 - 26095527 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00444826_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 2,694.00
          Your Price
          온라인 행사가:
          2694.0
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Nme4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019731.1 NP_062705.1 4 - 5 452 97
          GenBank mRNA AF153451.1 - 4 - 5 452 97
          AF288690.1 - 4 - 5 465 97
          AK012805.1 - 4 - 5 488 97
          AK017724.1 - 4 - 5 468 97
          BC027277.1 - 4 - 5 470 3591383 97

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1700001689.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Nme4

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          purine nucleotide metabolic process
          nucleoside diphosphate phosphorylation
          GTP biosynthetic process
          pyrimidine nucleotide metabolic process
          UTP biosynthetic process
          CTP biosynthetic process
          nucleotide metabolic process
          nucleoside triphosphate biosynthetic process
          phosphorylation
          regulation of apoptotic process
          nucleotide binding
          nucleoside diphosphate kinase activity
          ATP binding
          kinase activity
          transferase activity
          protein complex binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31108286 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31108285 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31108287 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31108290 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31108289 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31108288 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P164203 AF288690.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P164203 AK012805.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P164203 AK017724.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P164203 NM_019731.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P164203 AF153451.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P164203 AF288690.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P164203 AK012805.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P164203 AK017724.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P164203 NM_019731.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P164203 AF153451.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 2994 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P164203 AF288690.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P164203 AK012805.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P164203 AK017724.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P164203 NM_019731.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P164203 AF153451.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P164203 AF288690.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P164203 AK012805.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P164203 AK017724.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P164203 NM_019731.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P164203 AF153451.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P164203 AF288690.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P164203 AK012805.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P164203 AK017724.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P164203 NM_019731.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P164203 AF153451.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P164203 AF288690.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P164203 AK012805.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P164203 AK017724.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P164203 NM_019731.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P164203 AF153451.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P67088 AF288690.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P67088 AK012805.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P67088 AK017724.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P67088 NM_019731.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P67088 AF153451.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31108296 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31108284 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31108290 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31108312 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31108292 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31108303 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31108270 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31108305 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31108282 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31108288 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31108275 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31108279 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31108310 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31108266 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31108307 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31108268 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31108293 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31108277 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31108294 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31108273 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31108298 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31108287 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31108281 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31108276 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P164203 AF288690.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P164203 AK012805.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P164203 AK017724.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P164203 NM_019731.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P164203 AF153451.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P164203 AF288690.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P164203 AK012805.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P164203 AK017724.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P164203 NM_019731.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P164203 AF153451.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P67088 AF288690.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P67088 AK012805.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P67088 AK017724.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P67088 NM_019731.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P67088 AF153451.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P117839 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13568256 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13222546 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13468127 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13468128 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31108288 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31108287 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31108289 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31108290 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31108286 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31108285 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108275 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108230 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108264 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108227 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108221 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108248 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108263 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108245 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108284 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108237 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108256 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108255 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108262 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108303 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108266 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108228 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108209 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108246 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108238 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108243 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108215 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108235 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108298 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108207 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108205 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108282 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108204 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108219 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108214 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108279 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108233 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108293 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108312 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108277 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108217 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108273 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108252 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108307 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108290 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108292 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108201 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108276 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108250 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108212 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108229 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108240 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108316 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108206 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108268 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108260 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31108287 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31108271 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31108270 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13568263 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31108273 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31108277 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13568261 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31108307 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13568240 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31108287 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13222546 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31108317 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13422897 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31108292 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31108268 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31108284 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31108316 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31108315 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13198903 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31108312 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31108290 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13399884 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31108320 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31108296 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31108266 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13583828 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31108304 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31108269 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31108298 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13468127 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13204078 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10449238 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10449241 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10449240 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10449239 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10449237 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1416798_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10449236 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416798_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416798_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 56520_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 56520_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700015686.mm.1 NM_019731.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700015686.mm.1 NM_019731.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700015686.mm.1 TC1700001689.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700015688.mm.1 NM_019731.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700015688.mm.1 NM_019731.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700015688.mm.1 TC1700001689.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1416798_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1416798_PM_a_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 160473_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 160473_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416798_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416798_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1416798_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1416798_PM_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 735288 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3140736 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5900446 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3140736 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003140736 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005900446 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1233339 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1244161 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1233339 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1244161 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0001705.1_22-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl50154.4.1_30-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5900446 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3140736 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0001705.1_22-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl50154.4.1_30-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3140736 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5900446 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1244161 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2786229 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1233339 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2786229 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1233339 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1244161 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline