Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00445115_m1
          See other SLC16A8 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc16a8
          Gene Name:
          solute carrier family 16 (monocarboxylic acid transporters), member 8
          Gene Aliases:
          Mct3
          Chromosome Location:
          Chr.15: 79251016 - 79254748 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00445115_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slc16a8
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_020516.2 NP_065262.1 5 - 6 1326 85
          GenBank mRNA AF019111.2 - 5 - 6 1335 85
          BC018216.1 - 5 - 6 1326 4481698 85

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1500001866.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Transporter 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slc16a8

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transport
          monocarboxylic acid transport
          plasma membrane lactate transport
          transmembrane transport
          monocarboxylic acid transmembrane transporter activity
          lactate transmembrane transporter activity
          symporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30365305 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30365303 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30365308 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30365304 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30365306 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30365309 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30365310 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30365301 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30365307 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P128696 BC018216.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P128696 NM_020516.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P128696 AF019111.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P128696 BC018216.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P128696 NM_020516.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P128696 AF019111.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 459877 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 953227 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 164260 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P147167 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P128696 BC018216.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P128696 NM_020516.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P128696 AF019111.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P128696 BC018216.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P128696 NM_020516.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P128696 AF019111.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P128696 BC018216.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P128696 NM_020516.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P128696 AF019111.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P128696 BC018216.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P128696 NM_020516.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P128696 AF019111.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30365312 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30365329 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30365319 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30365327 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30365310 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30365323 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30365316 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30365314 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30365331 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30365320 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30365318 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30365321 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30365332 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30365307 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30365324 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30365325 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P08429805 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P147167 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P128696 BC018216.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P128696 NM_020516.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P128696 AF019111.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P128696 BC018216.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P128696 NM_020516.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P128696 AF019111.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P118292 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P147167 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12391395 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12391386 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12402749 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12391388 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12402747 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12391394 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30365305 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30365310 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30365309 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30365301 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30365303 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30365307 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30365306 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30365304 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30365308 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30365322 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30365323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30365305 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30365316 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30365327 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30365332 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30365288 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30365301 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30365290 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30365293 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30365329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30365319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30365294 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30365325 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30365291 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30365321 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30365299 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30365314 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30365310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30365307 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30365331 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30365320 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30365297 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30365303 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30365221 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30365295 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30365224 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30365318 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30365312 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11977637 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30365297 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12402747 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30365290 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12402757 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30365321 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30365327 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30365294 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30365306 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30365316 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30365295 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30365314 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30365301 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30365293 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11977631 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30365323 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30365299 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30365325 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30365310 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30365288 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30365303 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30365329 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30365291 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30365332 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30365319 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11977633 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11977660 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10430468 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10430472 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10430471 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10430470 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10430469 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10430473 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1457014_PM_x_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1420445_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10430467 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420445_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1457014_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1457014_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420445_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 57274_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 57274_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500014548.mm.1 NM_020516.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500014548.mm.1 NM_020516.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500014548.mm.1 TC1500001866.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1420445_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1420445_at - -
          Mouse Expression Set 430 1457014_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1457014_PM_x_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101623_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101623_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420445_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420445_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1420445_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1420445_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1457014_PM_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1457014_x_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 838798 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 1090152 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1090152 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001090152 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2600258 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2600258 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl46970.5_134-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1090152 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl46970.5_134-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1090152 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2926057 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2926057 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl46970.5_134-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline