Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00445670_m1
          See other APOC3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Apoc3
          Gene Name:
          apolipoprotein C-III
          Gene Aliases:
          apo-CIII, apoC-III
          Chromosome Location:
          Chr.9: 46233050 - 46235636 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00445670_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information
          • Citations (1)

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Apoc3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001289755.1 NP_001276684.1 3 - 4 340 83
          NM_001289756.1 NP_001276685.1 3 - 4 310 83
          NM_001289833.1 NP_001276762.1 2 - 3 168 83
          NM_023114.4 NP_075603.1 3 - 4 236 83
          GenBank mRNA AK002908.1 - 3 - 4 235 83
          AK008260.1 - 3 - 4 239 83
          BC021776.1 - 3 - 4 218 4196708 83
          L04150.1 - 3 - 4 83
          W61891.1 - 3 - 4 310 83

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0900002218.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Transporter 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Apoc3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          apolipoprotein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          lipid metabolic process
          triglyceride metabolic process
          triglyceride mobilization
          transport
          lipid transport
          cholesterol metabolic process
          lipid catabolic process
          triglyceride catabolic process
          lipoprotein metabolic process
          lipoprotein transport
          response to peptide hormone
          cellular response to glucose stimulus
          lipid binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2117155 NM_023114.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2117155 AK002908.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 163454 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 524799 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 27739 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P173490 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2117155 NM_023114.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2117155 AK002908.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2013710 - -
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P574306 NM_023114.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P574306 AK002908.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P574306 AK008260.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P310629 NM_023114.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P310629 AK002908.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P310629 AK008260.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26478727 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26478721 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26478723 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26478700 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26478683 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26478684 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26478678 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26478681 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26478713 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26478734 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26478724 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26478725 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26478732 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26478711 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26478714 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26478702 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26478685 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26478695 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26478698 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26478735 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26478736 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26478726 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26478682 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26478730 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26478679 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26478708 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26478687 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26478690 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26478709 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26478720 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26478694 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26478692 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26478677 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26478705 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26478719 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26478722 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26478703 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26478716 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26478676 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P173490 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P310629 NM_023114.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P310629 AK002908.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P310629 AK008260.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P574306 NM_023114.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P574306 AK002908.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P574306 AK008260.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P125337 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P173490 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07734759 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07920809 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07734745 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07734754 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07734750 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07734757 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478651 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478647 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478671 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478673 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478726 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478703 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478678 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478625 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478623 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478692 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478720 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478622 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478713 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478627 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478646 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478653 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478739 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478766 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478704 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478629 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478723 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478727 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478656 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478755 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478746 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478698 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478690 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478763 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478652 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478736 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478662 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478732 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478665 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478734 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478754 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478702 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478631 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478722 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478760 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478683 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478638 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478635 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478740 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478659 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478730 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478709 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478750 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478643 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478645 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478649 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478711 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478700 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478664 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478633 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478672 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478685 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478681 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478637 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478714 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478756 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478749 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478758 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478676 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478742 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478677 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478682 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478719 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478764 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478769 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478695 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478658 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478650 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478667 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478674 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478717 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478654 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478708 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478687 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478761 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478753 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26478752 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26478704 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26478687 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26478703 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26478698 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07734755 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26478708 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26478689 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26478700 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26478685 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07822539 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26478677 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26478709 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26478713 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26478711 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08128114 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07734739 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26478676 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08128109 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26478672 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26478674 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26478673 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07734751 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26478681 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07622449 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26478671 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26478714 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26478683 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26478695 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10593171 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10593173 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10593170 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10593172 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1418278_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10593169 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1418278_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1418278_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 11814_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 11814_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900018538.mm.1 NM_001289755.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900018538.mm.1 NM_001289756.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900018538.mm.1 NM_001289833.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900018538.mm.1 NM_023114.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900018538.mm.1 TC0900002218.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900018539.mm.1 NM_001289755.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900018539.mm.1 NM_001289756.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900018539.mm.1 NM_001289833.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900018539.mm.1 NM_023114.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900018539.mm.1 TC0900002218.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1418278_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1418278_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1418278_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1418278_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1418278_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1418278_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 603979 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2030168 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002030168 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2651539 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2651539 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl011814.2_27-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2030168 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl011814.2_27-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2030168 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2651539 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2651539 - -

          Back To Top
           

          Citations (1)

          Fibroblast growth factor 21 corrects obesity in mice.
          Authors
          Coskun T, Bina HA, Schneider MA, Dunbar JD, Hu CC, Chen Y, Moller DE, Kharitonenkov A
          Journal
          Endocrinology - Page No 6018 (Mon Dec 01 00:00:00 EST 2008)
          Volume (Year)
          149 (2008)
          Product Usage
          -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline