Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00446044_m1
          See other XRCC3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Xrcc3
          Gene Name:
          X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 3
          Gene Aliases:
          4432412E01Rik, AI182522, AW537713
          Chromosome Location:
          Chr.12: 111803192 - 111813841 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00446044_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Xrcc3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_028875.2 NP_083151.1 2 - 3 176 91
          GenBank mRNA AK014491.1 - 2 - 3 176 91
          BC043073.1 - 1 - 2 141 6404521 91

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1200002415.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Xrcc3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA metabolism protein nucleic acid metabolism protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          double-strand break repair via homologous recombination
          DNA repair
          DNA recombination
          cellular response to DNA damage stimulus
          regulation of centrosome duplication
          resolution of mitotic recombination intermediates
          positive regulation of mitotic cell cycle spindle assembly checkpoint
          nucleotide binding
          four-way junction DNA binding
          DNA binding
          ATP binding
          DNA-dependent ATPase activity
          crossover junction endodeoxyribonuclease activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28746257 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28746252 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28746256 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28746253 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28746258 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28746254 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2152049 BC043073.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2152049 NM_028875.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2152049 AK014491.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 565064 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 97875 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 741433 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 171367 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 757139 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 135441 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P134513 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2152049 BC043073.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2152049 NM_028875.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2152049 AK014491.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P197043 BC043073.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P197043 NM_028875.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P197043 AK014491.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28746242 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28746224 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28746223 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28746256 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28746226 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28746237 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28746220 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28746257 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28746239 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28746232 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28746250 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28746246 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28746235 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28746238 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28746248 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28746236 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28746251 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28746228 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28746244 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28746254 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28746230 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28746252 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28746227 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28746219 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P134513 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P197043 BC043073.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P197043 NM_028875.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P197043 AK014491.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P119265 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P134513 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10200648 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09860347 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10200647 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09860345 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28746253 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28746258 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28746257 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28746252 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28746256 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28746254 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746229 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746237 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746250 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746235 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746251 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746181 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746178 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746217 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746221 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746245 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746239 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746232 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746186 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746198 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746257 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746248 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746202 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746213 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746219 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746196 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746183 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746223 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746226 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746180 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746191 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746256 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746224 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746189 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746176 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746175 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746193 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746203 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746206 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746228 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746209 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746254 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746252 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746246 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746227 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746210 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746200 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28746215 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746254 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746187 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10095986 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746239 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746194 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746197 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10094715 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746223 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746236 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746213 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746248 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10132859 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10132857 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746189 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10406678 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09818697 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746215 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746191 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10094712 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746245 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746204 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10371800 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746210 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746198 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746256 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746203 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746252 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746221 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10132860 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746240 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09818692 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746224 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746196 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746209 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746220 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746250 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746200 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10200649 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746246 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746226 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746193 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746251 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09987897 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28746202 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10402729 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10402725 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10402724 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10402726 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10402728 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10402727 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10402722 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10402723 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1437623_PM_x_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1452748_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10402721 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452748_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1437623_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452748_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1437623_x_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 74335_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 74335_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200016779.mm.1 NM_028875.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200016779.mm.1 TC1200002415.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200016777.mm.1 NM_028875.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200016777.mm.1 TC1200002415.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1437623_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1437623_PM_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1437623_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1452748_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1437623_PM_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1452748_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 765900 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6760551 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6760551 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006760551 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2496421 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2496421 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl42028.9_457-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6760551 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl42028.9_457-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6760551 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2496421 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2496421 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-knt4q:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0