Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00446208_s1
          See other PGK2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pgk2
          Gene Name:
          phosphoglycerate kinase 2
          Gene Aliases:
          Pgk-2, Tcp-2
          Chromosome Location:
          Chr.17: 40207018 - 40208609 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00446208_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pgk2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031190.2 NP_112467.2 1 1308 94
          GenBank mRNA AK015016.1 - 1 1298 94
          AK133436.1 - 1 1297 94
          BC052343.1 - 1 1272 6773764 94
          BC061054.1 - 1 1299 6774063 94
          M18654.1 - 1 1254 94

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1700002101.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pgk2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          carbohydrate kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          glycolytic process
          phosphorylation
          sperm motility
          mitophagy in response to mitochondrial depolarization
          nucleotide binding
          phosphoglycerate kinase activity
          ATP binding
          kinase activity
          transferase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2051444 M18654.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2051444 BC052343.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2051444 BC061054.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2051444 AK015016.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2051444 AK133436.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 860609 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 56992 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 5727 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P164361 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2051444 M18654.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2051444 BC052343.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2051444 BC061054.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2051444 AK015016.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2051444 AK133436.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P125487 M18654.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P125487 BC052343.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P125487 BC061054.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P125487 AK015016.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P125487 AK133436.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31175596 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P125487 M18654.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P125487 BC052343.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P125487 BC061054.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P125487 AK015016.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P125487 AK133436.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P135927 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03053512 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03053511 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03053522 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03053510 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03053531 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31175596 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10450924 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10450925 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1416784_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10450923 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416784_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416784_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 18663_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 18663_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700019696.mm.1 NM_031190.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700019696.mm.1 NM_031190.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700019696.mm.1 TC1700002101.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700019695.mm.1 NM_031190.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700019695.mm.1 NM_031190.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700019695.mm.1 TC1700002101.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1416784_at - -
          Mouse Expression Set 430 1416784_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101388_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101388_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416784_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416784_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1416784_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1416784_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 721315 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2650091 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002650091 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2766484 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2766484 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl22410.1.45_121-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2650091 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl22410.1.45_121-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2650091 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2766484 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2766484 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline