Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00447434_m1
          See other SYNGR2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Syngr2
          Gene Name:
          synaptogyrin 2
          Gene Aliases:
          Clast2, cellugyrin
          Chromosome Location:
          Chr.11: 117809667 - 117814286 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00447434_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Syngr2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_009304.2 NP_033330.1 1 - 2 136 79
          GenBank mRNA AF151985.1 - 1 - 2 133 79
          AF364049.1 - 1 - 2 116 79
          AJ002307.1 - 1 - 2 102 79
          AK150234.1 - 1 - 2 136 79
          AK157343.1 - 1 - 2 108 79
          AK170681.1 - 1 - 2 136 79
          BC004829.1 - 1 - 2 129 2646657 79
          BY146297.1 - 1 - 2 137 79

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100004283.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Syngr2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          membrane trafficking regulatory protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          protein targeting

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28167340 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28167341 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2106235 AK157343.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2106235 AK170681.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2106235 AK150234.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2106235 AF151985.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2106235 NM_009304.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 394497 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 572156 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 628050 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P125505 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2106235 AK157343.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2106235 AK170681.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2106235 AK150234.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2106235 AF151985.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2106235 NM_009304.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28167330 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28167331 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28167324 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28167337 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28167347 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28167325 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28167328 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28167319 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28167315 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28167312 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28167333 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28167335 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28167322 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28167340 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28167336 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28167348 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28167338 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28167345 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28167349 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28167346 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28167320 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28167318 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28167334 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28167343 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28167353 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P125505 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P105986 AK157343.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P105986 AK170681.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P105986 AK150234.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P105986 AF151985.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P105986 NM_009304.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P101632 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P125505 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09652801 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09674661 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09674663 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09674660 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09674659 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28167341 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28167340 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167290 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167418 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167338 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167320 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167402 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167421 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167416 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167328 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167356 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167297 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167333 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167362 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167324 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167348 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167366 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167368 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167312 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167293 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167313 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167336 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167415 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167408 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167370 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167426 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167349 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167405 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167376 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167367 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167374 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167318 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167309 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167337 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167304 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167343 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167353 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167369 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167322 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167347 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167340 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167406 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167331 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167346 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167302 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167403 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167358 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167400 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167292 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167325 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28167335 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09382426 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28167325 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28167333 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09628236 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09469322 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28167336 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28167295 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28167294 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09162757 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09469315 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09674658 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28167364 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28167293 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28167358 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09652786 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09469308 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28167315 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28167335 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28167309 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28167312 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28167328 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28167324 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28167366 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28167320 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28167331 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09627869 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09628240 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28167370 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09652800 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28167351 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28167347 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28167377 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09628238 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28167297 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28167374 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28167319 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28167340 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09034578 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28167337 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28167304 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28167330 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28167346 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28167300 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28167376 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28167290 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28167356 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28167345 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28167349 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09469325 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28167302 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09047053 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10382981 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10382984 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10382982 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10382983 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1417081_PM_a_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1448577_PM_x_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10382980 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1447638_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452944_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1417081_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452944_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1448577_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1447638_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1428885_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1417081_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1448577_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1428885_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 20973_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 20973_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100018785.mm.1 NM_009304.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100018785.mm.1 NM_009304.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100018785.mm.1 TC1100004283.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100018783.mm.1 NM_009304.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100018783.mm.1 NM_009304.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100018783.mm.1 TC1100004283.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100018781.mm.1 NM_009304.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100018781.mm.1 NM_009304.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100018781.mm.1 TC1100004283.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1448577_PM_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1417081_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1417081_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1448577_x_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 93586_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 93586_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1448577_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1417081_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1417081_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1448577_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1448577_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1417081_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1417081_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1448577_PM_x_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 434545 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4050332 - -
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4560091 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4050332 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4560091 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6130348 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006130348 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004050332 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004560091 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1240794 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2706231 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1215194 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1215194 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1240794 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2706231 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0001519.1_21-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl020973.4_189-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0020973.1_244-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6130348 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4560091 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4050332 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0001519.1_21-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl020973.4_189-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0020973.1_244-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4560091 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6130348 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4050332 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2706231 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1244874 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2706232 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1244874 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2706231 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2706232 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl0020973.1_244-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl0001519.1_21-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl020973.4_189-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline