Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00447768_m1
          See other SLC27A5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc27a5
          Gene Name:
          solute carrier family 27 (fatty acid transporter), member 5
          Gene Aliases:
          FACVL3, FATP5, VLCS-H2, VLCSH2, Vlacsr
          Chromosome Location:
          Chr.7: 12988346 - 12998192 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00447768_m1
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Slc27a5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_009512.2 NP_033538.2 6 - 7 1596 96
          GenBank mRNA AF072760.1 - 6 - 7 1385 96
          AJ223959.1 - 6 - 7 1554 96
          BC013272.1 - 6 - 7 1561 4193807 96
          BC013335.1 - 6 - 7 1561 4193567 96
          BC115421.2 - 6 - 7 1536 40093476 96
          BC145823.1 - 6 - 7 1536 40131126 96
          BC145825.1 - 6 - 7 1536 40131128 96

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700002356.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Transporter Mammalian Gene Collection Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slc27a5

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transporter secondary carrier transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          very long-chain fatty acid metabolic process
          long-chain fatty acid metabolic process
          lipid metabolic process
          fatty acid metabolic process
          triglyceride mobilization
          bile acid biosynthetic process
          metabolic process
          bile acid metabolic process
          fatty acid transport
          plasma membrane long-chain fatty acid transport
          ketone body biosynthetic process
          nucleotide binding
          catalytic activity
          long-chain fatty acid-CoA ligase activity
          ATP binding
          fatty acid transporter activity
          ligase activity
          very long-chain fatty acid-CoA ligase activity
          protein complex binding
          cholate-CoA ligase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P289742 BC115421.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P289742 AJ223959.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P289742 BC115421.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P289742 AJ223959.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2073557 BC013335.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2073557 AK144301.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2073557 BC013272.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2073557 NM_009512.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2073557 AI173562.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 230567 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 949649 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 661153 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 796285 BC028798.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 590860 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 814895 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 85791 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P125218 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P173435 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P289742 BC115421.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P289742 AJ223959.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P289742 BC115421.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P289742 AJ223959.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2073557 BC013335.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2073557 AK144301.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2073557 BC013272.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2073557 NM_009512.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2073557 AI173562.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P289742 BC115421.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P289742 AJ223959.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P289742 BC115421.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P289742 AJ223959.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24974059 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24974067 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24974072 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24974064 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24974052 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24974079 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24974053 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24974058 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24974080 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24974060 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24974054 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24974069 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24974055 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24974066 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24974075 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24974070 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24974068 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24974062 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24974077 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P173435 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P125218 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P289742 BC115421.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P289742 AJ223959.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P289742 BC115421.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P289742 AJ223959.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P114719 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P127684 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P125218 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P173435 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06391051 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06473013 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06373458 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06473014 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06473016 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974008 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974035 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974108 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24973961 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974053 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974088 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974095 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974099 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974089 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974032 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974044 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974096 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974112 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24973972 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974058 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974036 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974034 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24973959 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974072 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24973996 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974027 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974104 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974064 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974011 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974105 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974046 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24973987 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974086 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974094 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24973989 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24973979 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974101 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974030 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974091 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24973999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24973995 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974083 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974038 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974062 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974070 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974040 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974066 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24973967 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974111 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24973969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974103 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974003 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24973962 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974016 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974054 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974050 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974022 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974080 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974077 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974014 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24973990 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974015 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24973960 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974001 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974018 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974004 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24973968 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974060 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974106 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24973964 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24973976 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24973991 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24973985 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24974042 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06299289 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24974073 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24974064 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06214725 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24974070 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24974075 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05943558 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24974062 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24974048 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24974072 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06035896 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24974053 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06214722 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24974032 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24974044 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24974037 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24974056 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24974050 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24974038 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06473019 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24974079 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24974046 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24974029 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06473025 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06622349 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24974034 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24974058 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24974077 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24974042 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24974090 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06371489 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24974082 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06214726 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06104648 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24974055 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06104649 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24974060 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06391051 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24974081 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24974066 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24974035 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24974080 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560049 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560056 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560051 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560057 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560054 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560053 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560048 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560047 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560052 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560050 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560046 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560055 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1449112_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10560045 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1449112_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1449112_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 26459_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 26459_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020915.mm.1 TC0700002356.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020915.mm.1 NM_009512.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020915.mm.1 NM_009512.2 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1449112_at - -
          Mouse Expression Set 430 1449112_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 92612_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 92612_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1449112_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1449112_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1449112_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1449112_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 833372 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2850717 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002850717 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1228815 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1228815 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl31750.10.1_0-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2850717 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl31750.10.1_0-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2850717 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2847061 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1228815 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2847061 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline