Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00448081_s1
          See other OMP GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Omp
          Gene Name:
          olfactory marker protein
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 98143359 - 98145447 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00448081_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Omp
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_011010.2 NP_035140.1 1 280 69
          GenBank mRNA AK133724.1 - 1 311 69
          BC046600.1 - 1 280 6312008 69
          BC058228.1 - 1 300 69
          BC132327.1 - 1 279 40130604 69
          BC138222.1 - 1 279 8861241 69

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700003772.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Omp

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          sensory perception of smell
          neurogenesis
          response to stimulus
          signal transducer activity
          peptide binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25354127 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25354128 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25354129 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2121185 BC046600.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2121185 BC058228.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2121185 NM_011010.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2121185 BC046600.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2121185 BC058228.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2121185 NM_011010.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P426232 BC046600.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P426232 BC058228.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P426232 BC132327.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P426232 BC138222.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P426232 NM_011010.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25354163 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25354129 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25354165 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25354148 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25354167 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25354151 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25354120 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25354136 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25354142 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25354121 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25354114 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25354141 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25354146 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25354128 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25354164 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25354160 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25354109 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25354124 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25354168 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25354113 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25354161 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25354170 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25354130 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25354144 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25354125 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25354138 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25354112 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25354119 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25354169 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25354133 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25354117 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25354139 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25354150 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25354166 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25354171 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25354152 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25354155 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P426232 BC046600.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P426232 BC058228.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P426232 BC132327.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P426232 BC138222.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P426232 NM_011010.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P140554 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06424904 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06424941 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06424901 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06424918 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06424931 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25354129 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25354127 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25354128 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354114 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354182 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354179 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354172 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354117 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354129 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354144 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354173 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354119 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354186 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354203 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354171 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354138 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354193 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354136 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354189 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354204 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354166 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354175 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354161 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354168 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354198 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354121 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354202 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354150 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354139 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354164 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354128 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354194 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354180 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354147 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354112 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354130 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354163 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354133 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354152 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354178 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354155 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354160 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354167 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354148 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354125 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354183 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354142 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354120 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354169 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354146 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354124 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25354201 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25354124 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25354147 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06183393 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06178895 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25354136 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25354133 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25354146 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06178901 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06424922 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06178903 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25354160 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25354144 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25354171 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25354130 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06424917 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06287063 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25354150 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25354164 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25354114 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25354129 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25354141 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25354112 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25354175 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25354148 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06584542 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25354178 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25354179 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06183400 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25354151 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25354155 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25354166 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25354180 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25354163 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25354117 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06424942 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25354161 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25354173 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25354183 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25354172 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25354142 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25354206 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06424910 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25354152 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25354204 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06424934 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10565706 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10565708 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10565707 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1422199_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1422200_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10565705 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422199_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422200_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422199_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422200_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 18378_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 18378_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700031823.mm.1 NM_011010.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700031823.mm.1 NM_011010.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700031823.mm.1 TC0700003772.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1422199_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422200_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422200_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422199_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 99407_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 99407_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422199_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422200_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422200_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422199_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422199_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422200_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422200_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422199_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 438873 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 104810097 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 540364 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 104810097 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000540364 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2760399 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2417234 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2760399 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0018378.2_220-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl31023.1_644-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 540364 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 104810097 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0018378.2_220-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 540364 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 104810097 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2760399 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2417234 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2760399 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0