Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00449152_m1
          See other TYROBP GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tyrobp
          Gene Name:
          TYRO protein tyrosine kinase binding protein
          Gene Aliases:
          DAP12, KARAP, Ly83
          Chromosome Location:
          Chr.7: 30413788 - 30417582 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00449152_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tyrobp
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_011662.2 NP_035792.1 3 - 4 287 64
          GenBank mRNA AF024637.1 - 3 - 4 236 64
          AF077829.1 - 3 - 4 236 64
          AK154480.1 - 3 - 4 286 64
          BC056450.1 - 3 - 4 287 6814478 64

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700000561.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tyrobp

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          macrophage activation involved in immune response
          neutrophil activation involved in immune response
          integrin-mediated signaling pathway
          regulation of osteoclast development
          receptor binding
          protein binding
          identical protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P261517 NM_011662.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P261517 AF024637.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P261517 AF077829.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P261517 AK154480.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P261517 BC056450.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P261517 NM_011662.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P261517 AF024637.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P261517 AF077829.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P261517 AK154480.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P261517 BC056450.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 356263 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 83030 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P157632 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P261517 NM_011662.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P261517 AF024637.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P261517 AF077829.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P261517 AK154480.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P261517 BC056450.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P261517 NM_011662.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P261517 AF024637.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P261517 AF077829.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P261517 AK154480.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P261517 BC056450.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P261517 NM_011662.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P261517 AF024637.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P261517 AF077829.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P261517 AK154480.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P261517 BC056450.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P261517 NM_011662.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P261517 AF024637.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P261517 AF077829.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P261517 AK154480.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P261517 BC056450.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031381 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031403 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031364 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031377 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031380 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031404 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031376 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031389 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031362 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031393 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031392 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031373 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031385 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031405 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031367 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031395 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031398 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031365 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031387 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031397 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031406 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031384 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031391 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031374 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031379 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25031369 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P157632 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P261517 NM_011662.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P261517 AF024637.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P261517 AF077829.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P261517 AK154480.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P261517 BC056450.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P261517 NM_011662.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P261517 AF024637.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P261517 AF077829.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P261517 AK154480.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P261517 BC056450.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P109036 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P115367 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P157632 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06152274 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06561767 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06152277 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06561769 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06561764 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031357 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031405 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031376 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031452 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031444 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031370 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031399 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031412 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031420 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031397 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031384 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031423 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031379 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031400 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031454 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031404 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031391 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031409 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031440 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031407 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031382 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031430 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031469 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031459 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031381 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031433 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031373 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031385 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031403 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031406 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031446 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031417 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031460 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031365 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031411 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031441 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031389 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031359 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031465 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031471 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031429 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031431 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031466 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031449 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031394 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031458 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031367 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031402 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031392 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031414 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031463 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031387 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25031364 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06069309 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031382 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031380 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031358 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06176362 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06590103 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06161669 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031370 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031367 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06587652 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031392 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031381 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031365 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031374 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031391 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06587650 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031389 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031387 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031376 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031406 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06152272 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05899407 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031379 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031385 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06401209 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06063077 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06590115 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06401208 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06590118 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031404 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031364 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031373 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031398 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031359 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25031377 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551887 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551888 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551890 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551889 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551884 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551885 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551886 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1450792_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10551883 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450792_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450792_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 22177_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 22177_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004866.mm.1 NM_011662.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004866.mm.1 NM_011662.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004866.mm.1 TC0700000561.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004865.mm.1 NM_011662.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004865.mm.1 NM_011662.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004865.mm.1 TC0700000561.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004867.mm.1 NM_011662.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004867.mm.1 NM_011662.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004867.mm.1 TC0700000561.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004863.mm.1 NM_011662.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004863.mm.1 NM_011662.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004863.mm.1 TC0700000561.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004864.mm.1 NM_011662.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004864.mm.1 NM_011662.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004864.mm.1 TC0700000561.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1450792_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1450792_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 100397_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 100397_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450792_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450792_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450792_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450792_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2230020 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2230020 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002230020 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2433746 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2433746 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl32817.6.1_8-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2230020 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl32817.6.1_8-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2230020 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2867147 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2867147 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl32817.6.1_8-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-pgj68:80/100.66.79.163:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline