Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00449720_m1
          See other SF3A2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Sf3a2
          Gene Name:
          splicing factor 3a, subunit 2
          Gene Aliases:
          66kDa, AW047242, PRP11, SFA66, Sap62
          Chromosome Location:
          Chr.10: 80798664 - 80804924 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00449720_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Sf3a2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_013651.4 NP_038679.3 4 - 5 354 68
          GenBank mRNA BC052697.1 - 4 - 5 323 5715282 68

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1000000871.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Sf3a2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          RNA splicing factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          RNA splicing, via transesterification reactions
          mRNA splicing, via spliceosome
          protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27285564 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27285561 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27285562 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27285563 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27285560 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2098057 NM_013651.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2098057 BC052697.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 411866 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 548681 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 629618 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 563246 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 118741 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2098057 NM_013651.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2098057 BC052697.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27285579 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27285595 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27285570 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27285591 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27285598 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27285578 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27285571 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27285565 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27285594 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27285563 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27285575 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27285583 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27285588 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27285596 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27285590 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27285601 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27285593 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27285561 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27285582 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27285600 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27285562 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27285606 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27285586 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27285589 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27285567 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P389785 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P126247 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08819341 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08348288 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08348295 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27285562 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27285560 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27285564 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27285561 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27285563 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285579 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285626 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285571 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285582 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285611 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285616 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285589 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285594 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285617 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285596 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285647 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285652 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285593 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285590 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285631 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285669 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285600 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285586 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285665 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285567 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285591 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285627 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285660 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285639 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285643 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285658 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285561 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285657 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285628 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285651 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285656 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285615 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285619 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285575 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285583 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285635 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285598 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285613 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285633 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285570 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285565 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285563 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27285641 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08881342 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08415422 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27285606 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27285575 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08634266 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27285594 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27285598 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27285563 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27285592 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27285601 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27285596 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08881362 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27285568 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08881349 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08881356 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08881360 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27285600 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08617859 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27285561 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27285565 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27285579 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27285589 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27285571 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27285586 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27285577 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364894 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364895 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364901 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364898 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364899 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364893 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364896 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364902 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364892 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364897 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364900 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1455546_PM_s_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1450576_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10364890 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450576_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450576_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1455546_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1455546_s_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 20222_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 20222_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000006666.mm.1 NM_013651.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000006666.mm.1 NM_013651.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000006666.mm.1 TC1000000871.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000006668.mm.1 NM_013651.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000006668.mm.1 NM_013651.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000006668.mm.1 TC1000000871.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1450576_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1450576_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1455546_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1455546_PM_s_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 92197_PM_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 92196_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 92196_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 92197_r_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450576_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1455546_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450576_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1455546_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450576_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1455546_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1455546_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450576_PM_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 591700 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3140500 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003140500 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1223689 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1223689 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl38673.9_126-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3140500 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl38673.9_126-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3140500 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1223689 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1223689 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl38673.9_126-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-t4kr2:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0