Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00450185_g1
          See other STRA13 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Stra13
          Gene Name:
          stimulated by retinoic acid 13
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.11: 120710941 - 120713903 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00450185_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Stra13
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_016665.2 NP_057874.2 4 - 5 271 65
          GenBank mRNA AK076181.1 - 3 - 4 330 65
          AK080500.1 - 4 - 5 243 65
          AK170126.1 - 4 - 5 243 65
          BC052335.1 - 5 - 6 521 65
          CA320983.1 - 3 - 4 210 65
          U95003.1 - 5 - 6 335 65
          U95004.1 - 4 - 5 236 65
          U95005.1 - 5 - 6 509 65

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100004227.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Stra13

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          resolution of meiotic recombination intermediates
          DNA repair
          cellular response to DNA damage stimulus
          cell cycle
          mitotic nuclear division
          replication fork processing
          cell division
          kinetochore assembly
          DNA binding
          double-stranded DNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28186322 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28186318 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28186319 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28186320 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28186321 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28186324 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1967138 U95005.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1967138 NM_016665.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1967138 BC052335.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1967138 CA320983.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1967138 U95003.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 805264 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 795201 BC030672.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P161167 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1967138 U95005.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1967138 NM_016665.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1967138 BC052335.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1967138 CA320983.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1967138 U95003.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28186298 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28186305 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28186297 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28186322 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28186296 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28186294 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28186310 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28186301 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28186320 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28186307 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28186321 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28186299 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28186318 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28186319 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28186314 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28186311 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28186303 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28186315 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28186317 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28186324 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28186308 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P161167 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P124429 U95005.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P124429 NM_016665.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P124429 AK076181.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P124429 AK080500.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P124429 AK170126.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P140732 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P161167 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09268464 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09268452 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09268445 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09268454 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28186322 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28186319 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28186320 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28186321 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28186318 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28186324 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28186318 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28186298 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28186299 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28186307 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28186296 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28186314 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28186321 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28186303 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28186319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28186310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28186311 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28186301 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28186297 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28186324 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28186305 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09268446 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09268474 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09268473 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09268435 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28186315 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09268443 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28186307 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09268453 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28186314 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28186295 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28186305 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09268436 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28186317 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28186321 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28186299 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28186294 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10393924 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10393918 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10393920 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10393925 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10393919 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10393922 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10393923 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1416553_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10393917 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416553_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416553_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 20892_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 20892_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040429.mm.1 NM_016665.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040429.mm.1 NM_016665.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100040429.mm.1 TC1100004227.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1416553_at - -
          Mouse Expression Set 430 1416553_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 93526_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 93526_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416553_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416553_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1416553_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1416553_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 681425 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2650039 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2650039 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6900373 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002650039 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006900373 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1237761 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1226798 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1226798 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1237761 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0001560.1_13-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl39224.5.1_30-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6900373 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2650039 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl39224.5.1_30-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0001560.1_13-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2650039 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6900373 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1226798 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1237761 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2836023 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2836023 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1237761 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1226798 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-hznln:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline