Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00450512_m1
          See other POLM GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Polm
          Gene Name:
          polymerase (DNA directed), mu
          Gene Aliases:
          AI462166, B230309I03Rik, Tdt-N
          Chromosome Location:
          Chr.11: 5827860 - 5838341 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00450512_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Polm
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_017401.2 NP_059097.2 6 - 7 1101 67
          GenBank mRNA AF176098.1 - 6 - 7 874 67
          AJ251804.2 - 6 - 7 845 67
          BC056213.1 - 6 - 7 893 30024844 67
          BC056996.1 - 3 - 4 2748 67

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100002154.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Polm

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA-directed DNA polymerase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          DNA repair
          DNA recombination
          cellular response to DNA damage stimulus
          somatic hypermutation of immunoglobulin genes
          B cell differentiation
          DNA binding
          DNA-directed DNA polymerase activity
          transferase activity
          nucleotidyltransferase activity
          DNA polymerase activity
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27565176 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27565178 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27565177 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27565173 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27565179 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27565172 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27565175 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2122255 AJ251804.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2042590 BC056213.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2042590 BC056996.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2042590 AJ251804.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2042590 NM_017401.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 486874 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 411153 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 588730 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 67686 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 821128 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 611049 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 552775 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 111980 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 23056 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P105045 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2042590 BC056213.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2042590 BC056996.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2042590 AJ251804.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2042590 NM_017401.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2122255 AJ251804.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P397493 BC056213.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P397493 BC056996.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P397493 AJ251804.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P397493 NM_017401.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27565202 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27565169 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27565182 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27565191 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27565183 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27565199 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27565194 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27565186 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27565200 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27565168 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27565157 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27565178 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27565196 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27565189 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27565175 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27565177 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27565179 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27565159 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27565198 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27565201 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27565172 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27565165 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27565188 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27565161 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27565162 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27565163 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27565180 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P105045 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07244205 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P397493 BC056213.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P397493 BC056996.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P397493 AJ251804.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P397493 NM_017401.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P113618 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P105045 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09050825 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09050819 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09050816 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09050823 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09189590 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27565172 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27565178 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27565173 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27565177 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27565176 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27565179 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27565175 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565153 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565112 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565129 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565175 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565163 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565123 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565184 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565110 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565128 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565136 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565201 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565177 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565216 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565126 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565132 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565146 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565179 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565214 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565203 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565189 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565107 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565147 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565181 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565199 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565200 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565157 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565210 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565119 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565191 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565222 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565133 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565194 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565213 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565106 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565168 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565162 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565115 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565120 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565104 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565188 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565137 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565111 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565205 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565198 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565105 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565180 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565145 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565172 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565122 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565155 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565169 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565178 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565161 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565117 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565159 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565109 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565142 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565186 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565217 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565165 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565208 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27565183 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27565141 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27565169 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27565191 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27565183 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27565148 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27565208 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27565179 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27565205 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27565146 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27565142 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27565137 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27565203 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27565129 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27565149 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27565157 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27565199 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27565178 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09050825 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09050828 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27565172 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27565189 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27565184 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27565198 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27565162 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27565147 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09329930 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27565136 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27565196 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27565140 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09346866 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09329925 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27565194 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27565132 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27565159 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09467996 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09189590 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27565210 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27565186 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09447291 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09203073 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09447294 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27565161 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27565139 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27565175 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27565133 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09329931 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09050816 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27565145 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09078984 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10384027 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10384023 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10384024 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10384021 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10384029 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10384026 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10384030 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10384031 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10384022 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10384025 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10384028 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1417249_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10384020 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1417249_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1417249_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 54125_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 54125_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100020917.mm.1 NM_017401.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100020917.mm.1 NM_017401.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100020917.mm.1 TC1100002154.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1417249_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1417249_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1417249_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1417249_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1417249_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1417249_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 659293 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2630440 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002630440 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2621761 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2621761 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl40553.9.1_1-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2630440 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl40553.9.1_1-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2630440 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2621761 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2621762 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2621761 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2621762 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline