Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00450902_s1
          See other OLFR70 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr70
          Gene Name:
          olfactory receptor 70
          Gene Aliases:
          MOR262-10, mOR6
          Chromosome Location:
          Chr.4: 43695000 - 43700807 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00450902_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr70
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019485.2 NP_062358.2 2 227 78
          GenBank mRNA BC046311.1 - 2 227 6307520 78

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr70

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1989633 BC046311.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1989633 NM_019485.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 41204 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 790882 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 448671 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 40910 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P126595 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1989633 BC046311.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1989633 NM_019485.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P240193 BC046311.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P240193 NM_019485.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873310 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873320 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873299 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873317 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873295 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873293 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873322 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873296 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873312 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873286 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873324 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873300 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873285 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873313 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873326 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873315 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873289 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873305 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873301 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873291 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873303 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873283 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873318 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873302 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873307 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873284 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22873288 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P126595 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P00858843 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P240193 BC046311.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P240193 NM_019485.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P104993 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P126595 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03758500 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03758498 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03758490 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03758497 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03758503 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873343 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873272 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873289 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873299 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873336 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873281 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873338 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873261 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873295 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873349 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873307 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873283 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873320 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873277 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873293 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873366 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873356 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873257 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873305 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873318 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873279 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873297 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873359 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873284 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873273 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873345 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873325 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873365 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873346 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873291 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873368 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873264 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873324 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873285 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873255 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873341 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873350 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873354 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873259 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873337 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873312 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873288 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873334 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873352 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873269 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873357 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873301 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873363 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873322 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873303 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873355 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873275 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22873268 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873311 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873295 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873260 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03380231 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873307 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03380233 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873283 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03312461 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03861492 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873277 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873293 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873297 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873276 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873310 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873315 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873264 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873279 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873305 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03758491 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03650600 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873281 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03369317 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873275 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03322811 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873301 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03602428 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03602427 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03812708 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03369323 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03312455 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873284 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03758498 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03369322 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873296 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03380234 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03312458 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873300 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873272 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873299 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873261 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873291 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22873289 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03380229 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03369313 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10512623 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10512624 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10512622 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10512625 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1422367_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10512621 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422367_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422367_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 56014_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 56014_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422367_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422367_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 97005_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 97005_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422367_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422367_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422367_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422367_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 489972 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 104150541 - -
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2810040 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2810040 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 104150541 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002810040 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2654660 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2654660 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2484965 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0056014.2_22-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl24393.2_36-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 104150541 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2810040 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0056014.2_22-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 104150541 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2810040 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2654660 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2484965 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2654660 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline