Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00451343_m1
          See other CNPY2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cnpy2
          Gene Name:
          canopy 2 homolog (zebrafish)
          Gene Aliases:
          5330432A10Rik, AW229003, D10Bwg1546e, Tmem4, Zsig9
          Chromosome Location:
          Chr.10: 128322431 - 128327187 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00451343_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cnpy2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019953.1 NP_064337.1 3 - 4 548 76
          GenBank mRNA AF186115.1 - 3 - 4 548 76
          AK007914.1 - 3 - 4 309 76
          AK013014.1 - 3 - 4 419 76
          AK013568.1 - 3 - 4 290 76
          AK019927.1 - 3 - 4 420 76
          AK150953.1 - 3 - 4 492 76
          BC008261.1 - 3 - 4 320 2650612 76

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1000001598.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cnpy2

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of gene expression
          regulation of low-density lipoprotein particle clearance
          positive regulation of low-density lipoprotein particle receptor biosynthetic process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27540747 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27540748 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27540751 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27540752 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27540749 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27540750 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P342082 BC008261.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P342082 AK150953.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P342082 NM_019953.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P342082 AF186115.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P342082 AK007914.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P342082 BC008261.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P342082 AK150953.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P342082 NM_019953.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P342082 AF186115.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P342082 AK007914.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 683147 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 192319 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 164949 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 81492 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P142180 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P342082 BC008261.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P342082 AK150953.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P342082 NM_019953.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P342082 AF186115.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P342082 AK007914.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P342082 BC008261.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P342082 AK150953.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P342082 NM_019953.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P342082 AF186115.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P342082 AK007914.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P342082 BC008261.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P342082 AK150953.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P342082 NM_019953.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P342082 AF186115.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P342082 AK007914.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P342082 BC008261.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P342082 AK150953.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P342082 NM_019953.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P342082 AF186115.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P342082 AK007914.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27540742 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27540749 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27540744 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27540752 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27540745 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27540753 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27540748 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27540761 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27540760 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27540763 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27540755 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27540758 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27540750 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P142180 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P342082 BC008261.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P342082 AK150953.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P342082 NM_019953.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P342082 AF186115.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P342082 AK007914.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P342082 BC008261.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P342082 AK150953.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P342082 NM_019953.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P342082 AF186115.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P342082 AK007914.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P139305 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P142180 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08657326 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08714756 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08657333 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08457381 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08555858 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08657335 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27540747 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27540748 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27540749 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27540751 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27540752 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27540750 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27540806 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27540763 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27540802 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27540760 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27540772 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27540770 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27540812 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27540820 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27540749 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27540745 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27540755 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27540816 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27540742 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27540777 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27540818 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27540775 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27540803 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27540805 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27540809 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27540807 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27540758 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27540801 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27540752 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27540780 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27540782 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27540766 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27540768 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27540815 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27540779 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27540753 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27540764 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27540775 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27540782 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08657320 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27540766 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27540770 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27540743 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08657324 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08657330 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08516373 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27540783 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27540752 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27540761 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27540750 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27540749 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08557759 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27540745 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27540753 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27540772 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08516371 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27540760 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27540747 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27540777 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27540762 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27540744 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27540768 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27540758 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08555862 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10367283 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10367289 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10367285 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10367288 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10367286 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10367290 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10367287 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10367284 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1416507_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1437783_PM_x_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1448372_PM_a_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1459846_PM_x_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10367282 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1459846_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416507_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416507_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1437783_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1459846_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1437783_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1448372_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1448372_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 56530_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 56530_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000011738.mm.1 NM_019953.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000011738.mm.1 NM_019953.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000011738.mm.1 TC1000001598.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1448372_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1437783_PM_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1448372_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1437783_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1416507_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1416507_at - -
          Mouse Expression Set 430 1459846_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1459846_PM_x_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 100039_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 100039_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1437783_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416507_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416507_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1448372_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1437783_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1448372_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1437783_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1448372_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1416507_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1448372_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1416507_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1437783_PM_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1459846_PM_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1459846_x_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 914991 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6220091 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6220091 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006220091 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1242881 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1242881 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl38287.7.1_16-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6220091 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl38287.7.1_16-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6220091 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1242881 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1242881 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl38287.7.1_16-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline