Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00451477_s1
          See other OLFR690 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr690
          Gene Name:
          olfactory receptor 690
          Gene Aliases:
          MOR31-2, Ors18
          Chromosome Location:
          Chr.7: 105329217 - 105330278 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00451477_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr690
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_020290.2 NP_064686.2 1 993 87
          GenBank mRNA BC137757.1 - 1 993 8860776 87

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr690

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P211064 BC137757.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P211064 NM_020290.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P211064 BC137757.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P211064 NM_020290.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P174915 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P211064 BC137757.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P211064 NM_020290.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P211064 BC137757.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P211064 NM_020290.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P211064 BC137757.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P211064 NM_020290.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P211064 BC137757.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P211064 NM_020290.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391764 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391763 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391774 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391753 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391734 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391750 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391746 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391762 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391729 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391739 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391777 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391747 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391766 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391756 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391760 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391725 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391755 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391749 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391776 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391772 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391744 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391732 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391771 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391758 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391743 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391731 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391737 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391748 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391775 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391761 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391736 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391727 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391742 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391740 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391767 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391752 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P174915 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P211064 BC137757.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P211064 NM_020290.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P211064 BC137757.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P211064 NM_020290.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P105772 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P114915 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P174915 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06335032 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05948317 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06335037 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05948314 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06335044 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06335041 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391746 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391748 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391703 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391776 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391789 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391696 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391731 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391689 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391691 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391722 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391803 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391699 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391743 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391786 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391757 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391774 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391742 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391788 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391796 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391775 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391737 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391736 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391701 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391755 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391780 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391756 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391781 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391800 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391771 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391764 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391795 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391760 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391782 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391705 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391712 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391747 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391740 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391750 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391718 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391734 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391739 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391778 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391724 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391761 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391688 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391763 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391693 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391791 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391745 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391732 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391710 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391784 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391715 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391787 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391779 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391772 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391708 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391801 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391764 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391729 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391745 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391699 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391772 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06335042 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391752 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06349854 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391725 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391715 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391710 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06335037 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391712 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06395553 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06268376 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391708 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06629455 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391750 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06395555 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06226587 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391758 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391720 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391732 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391755 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391698 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391760 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391774 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391703 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391757 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391696 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391718 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391748 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391747 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391742 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06082478 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06268371 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06095939 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391734 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06335036 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391766 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391744 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391700 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391737 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391701 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06226584 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391776 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391736 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391716 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05948315 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391731 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391753 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391771 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10566435 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1422359_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10566434 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422359_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422359_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 56860_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 56860_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422359_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422359_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422359_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422359_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422359_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422359_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 704395 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3190707 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3190707 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003190707 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2591861 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2591861 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl8848.1.1_245-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3190707 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl8848.1.1_245-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3190707 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2591861 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2591861 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline