Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00451558_s1
          See other OLFR1509 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1509
          Gene Name:
          olfactory receptor 1509
          Gene Aliases:
          MOR244-3, Mor83, Or83
          Chromosome Location:
          Chr.14: 52450393 - 52451402 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00451558_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1509
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_020514.2 NP_065260.2 1 909 86
          GenBank mRNA BC119195.1 - 1 909 8733944 86
          BC119199.1 - 1 909 8733948 86

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1509

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P237327 BC119195.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P237327 BC119199.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P237327 NM_020514.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P237327 BC119195.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P237327 BC119199.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P237327 NM_020514.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P148881 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P237327 BC119195.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P237327 BC119199.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P237327 NM_020514.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P237327 BC119195.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P237327 BC119199.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P237327 NM_020514.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P237327 BC119195.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P237327 BC119199.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P237327 NM_020514.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P237327 BC119195.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P237327 BC119199.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P237327 NM_020514.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606472 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606467 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606461 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606474 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606483 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606450 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606451 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606486 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606479 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606470 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606488 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606453 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606478 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606485 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606457 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606487 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606490 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606455 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606469 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606447 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606460 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606473 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606484 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606454 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606459 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606464 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606456 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606481 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606452 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P148881 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P237327 BC119195.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P237327 BC119199.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P237327 NM_020514.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P237327 BC119195.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P237327 BC119199.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P237327 NM_020514.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P110801 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P148881 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11212377 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11212376 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606470 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606497 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606481 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606493 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606478 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606488 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606506 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606442 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606436 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606450 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606485 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606431 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606479 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606464 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606494 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606484 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606454 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606467 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606455 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606444 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606453 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606441 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606457 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606435 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606440 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606498 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606433 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606483 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606474 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606452 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606465 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606443 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606507 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606473 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606490 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606487 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606499 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606475 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606460 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606446 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606451 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606459 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606461 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606479 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606444 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606442 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606474 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606440 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606454 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606445 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606450 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606461 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606465 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606475 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606472 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606471 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606499 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606478 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606484 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606469 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11212381 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606491 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606464 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606498 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606487 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606446 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606494 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606436 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606493 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11163818 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606435 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606483 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606429 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11547401 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606488 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606470 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606441 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606497 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606433 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606467 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606443 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606460 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11163828 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606431 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606473 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606455 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606457 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606490 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606437 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606481 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10414702 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10414701 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1422384_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10414700 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422384_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422384_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 57271_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 57271_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422384_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422384_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 96984_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 96984_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422384_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422384_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422384_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422384_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 721627 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2470338 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2470338 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002470338 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2651333 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2651333 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl46345.1.1_16-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2470338 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl46345.1.1_16-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2470338 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2651333 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2651333 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-j77tp:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline