Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00452473_m1
          See other MRPL38 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mrpl38
          Gene Name:
          mitochondrial ribosomal protein L38
          Gene Aliases:
          1110036N21Rik, 4733401F03Rik, MRP-L3, R75240, Rpml3
          Chromosome Location:
          Chr.11: 116131817 - 116138868 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00452473_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Mrpl38
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_024177.3 NP_077139.2 2 - 3 339 61
          GenBank mRNA AK088343.1 - 2 - 3 278 61
          AK151598.1 - 2 - 3 278 61
          BC002319.1 - 1 - 2 315 3593984 61
          BC030739.1 - 2 - 3 266 1493919 61

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100004104.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Mrpl38

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease inhibitor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28157577 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28157574 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28157579 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28157575 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28157576 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P352562 AK159033.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P352562 BC002319.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P352562 BC030739.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P352562 NM_024177.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P352562 AK088343.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P352562 AK159033.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P352562 BC002319.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P352562 BC030739.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P352562 NM_024177.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P352562 AK088343.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 123359 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 141564 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 814494 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 548171 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 285200 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 115609 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 61176 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P146915 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P155807 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P352562 AK159033.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P352562 BC002319.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P352562 BC030739.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P352562 NM_024177.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P352562 AK088343.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P352562 AK159033.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P352562 BC002319.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P352562 BC030739.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P352562 NM_024177.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P352562 AK088343.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28157601 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28157552 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28157579 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28157554 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28157558 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31150646 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28157557 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28157575 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28157555 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28157561 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28157562 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28157559 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28157550 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28157544 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28157569 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28157546 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28157543 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28157590 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28157566 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28157576 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28157585 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28157572 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28157584 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28157588 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28157578 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28157587 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28157541 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28157565 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28157602 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28157599 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28157586 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28157582 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28157563 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28157548 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28157589 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28157549 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28157567 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P146915 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P02438272 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P155807 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P548227 AK159033.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P548227 BC002319.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P548227 NM_024177.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P548227 AK088343.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P548227 AK151598.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P352562 AK159033.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P352562 BC002319.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P352562 BC030739.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P352562 NM_024177.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P352562 AK088343.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P352562 AK159033.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P352562 BC002319.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P352562 BC030739.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P352562 NM_024177.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P352562 AK088343.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P102231 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P113934 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P155807 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P146915 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09636718 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09509081 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09509085 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09509086 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09636715 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09509082 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09656594 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09509091 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28157576 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28157577 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28157574 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28157579 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28157575 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157498 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157543 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157506 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157529 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157544 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157557 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157518 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157515 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157576 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157601 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157549 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157561 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157569 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157538 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157579 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157587 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157491 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157599 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157510 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157525 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157588 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157516 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157585 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157555 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157589 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157504 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157501 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157495 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157533 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157541 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157582 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157488 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157546 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157481 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157562 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157558 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157578 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157586 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157567 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157552 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157494 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157570 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157565 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157499 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157548 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157531 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157584 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157559 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157524 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157563 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157512 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157522 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28157490 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28157558 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09509086 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28157559 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28157548 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28157576 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28157563 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09397313 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28157580 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28157601 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28157570 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28157550 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09740498 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28157552 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28157543 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28157555 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28157562 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09143249 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28157590 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28157598 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09509085 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28157561 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28157578 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28157589 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28157582 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09509087 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28157572 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28157544 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28157557 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28157574 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09170474 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28157549 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09509091 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28157541 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28157602 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09335572 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10393131 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10393133 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10393132 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10393130 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10393128 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10393126 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10393129 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10393135 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10393127 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1430610_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1447961_PM_s_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1444217_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10393125 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1444217_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430610_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1444217_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1447961_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430610_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1447961_PM_s_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 60441_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 60441_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100038713.mm.1 TC1100004104.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100038710.mm.1 NM_024177.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100038710.mm.1 NM_024177.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100038710.mm.1 TC1100004104.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1447961_PM_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1447961_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1444217_at - -
          Mouse Expression Set 430 1444217_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 96335_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 96335_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 170959_PM_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 170959_r_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1447961_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1447961_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1447961_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1430610_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1447961_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1430610_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1444217_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1444217_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 1940154 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1940154 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001940154 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2664049 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2664049 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl39316.7.1_30-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1940154 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl39316.7.1_30-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1940154 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2664049 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2664049 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl39316.7.1_30-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0